Soluciones para análisis COT
Soluciones para análisis de carbono orgánico total (TOC) para la detección de contaminación orgánica en el agua.
El carbono orgánico disuelto se oxida mediante sodio persulfato y el CO2 producido se mide por espectrofotometría. Se utilizan muchos otros reactivos en solución: ácidos, bases, etc., según el tipo de agua analizada. VWR puede proporcionar los reactivos más comunes, por ejemplo:
  • Solución de sodio hidróxido 1,2 N
  • Solución de ácido sulfúrico 1,8 N
  • Soluciones de sodio persulfato, en varias concentraciones
  • Solución de ácido fosfórico 10%
  • Solución de ácido fosfórico 25%
Existen otras muchas soluciones; solicite información.