Termorreactores
Digestión rápida para DQO y COT.
Tres modelos:
- TR 320: modelo básico para 12 cubetas y 7 programas de temperatura pre-almacenados
- TR 420: admite 24 cubetas y 8 programas adicionales definidos por el usuario
- TR 620: admite 2 x 12 cubetas adicionales con 2 zonas de temperatura