Componentes de un solo uso de Masterflex
Componentes de un solo uso de Masterflex
Elija componentes fiables que se adhieran a estrictos protocolos de esterilización
Con Masteflex de un solo uso, ya no tendrá que validar la limpieza y esterilización de sus conjuntos de bioprocesos. La compra de un sistema premontado, esterilizado y validado traslada la carga de la validación al proveedor. Es por eso que es importante asegurarse de que su proveedor use solo los productos de marca más fiables y se adhiera a protocolos estrictos y bien establecidos en el proceso de esterilización.
Los conjuntos de un solo uso Masterflex se fabrican en una sala limpia de la clase 10000. La instalación de ensamblaje cuenta con la certificación ISO13485 y cumple con cGMP. Ofrecemos esterilización por irradiación gamma con un SAL (Sterility Assurance Level) de 10 a 6, una probabilidad de supervivencia microbiana de una millonésima y una trazabilidad completa del lote que identifica el sitio de producción, la fecha de fabricación y el origen de los componentes. Proporcionamos y mantenemos toda la documentación requerida, incluidos los documentos de validación completos y los certificados de conformidad y esterilidad.
Construimos ensamblajes personalizados con productos fiables
Empalmes
Accesorio sanitario con junta fundida
Agregue otra capa de seguridad para garantizar la esterilidad al evitar la contaminación con cerocontacto del usuario con la junta. No se necesitan adhesivos ni clips para mantener la junta en su lugar.
Accesorios de desconexión rápida
Los accesorios de desconexión rápida le permiten establecer y romper conexiones de tubería sin separar la tubería de la conexión. Conexiones disponibles: púas, tubería, compresión y push-to-connect.
Accesorios Luer
Los accesorios Luer están diseñados para trabajar con microtubing y jeringas tipo luer. Los extremos de conexión de tamaño estándar hacen que los accesorios luer, las llaves de paso y los colectores sean intercambiables.
Accesorios de púas
Los empalmes de púas se deslizan en el tubo flexible La elasticidad de los tubos mantiene el tubo en el accesorio para instalaciones de baja presión.
Tubos
Puri-Flex®
- Tubos translúcidos premium que ofrecen una espalación menor y una mayor vida útil de la bomba que la silicona
- Termosellables y soldables
- Ideales para el trabajo de células sensible
Silicona curada con platino
- Superficie lisa; niveles más bajos de unión a proteínas
- Menos lixiviables potenciales
- Ideal para uso farmacéutico y biotecnológico
PharMed BPT®
- Opción popular de tubos opacos para aplicaciones de bioprocesos
- No tóxico, no hemolítico, sellable térmicamente y soldable
- Proporciona una larga vida útil a la bomba
PharmaPure®
- Biocompatibilidad similar a PharMed BPT
- Larga vida útil bajo presión continua de hasta 40 psi (2,7 bar)
- Muy baja espalación y bajos extraíbles
Chem-Durance® Bio
- Si precisa resistencia química y biocompatibilidad con espalación extra baja, no hay mejor opción.
- Excelente vida útil y durabilidad bajo presión
Tubos personalizados cortados a medida
- Elija entre una amplia selección de formulaciones
- Ahorre tiempo y dinero valioso
Sensores
Sensores de flujo
- Cree un sistema completo de sensores de flujo de un solo uso personalizable para su aplicación
- Ideales para aplicaciones de un solo uso y adecuados para mediciones a largo plazo
- El diseño no invasivo elimina el contacto con el fluido de trabajo
Sensores de presión
- Ideales para aplicaciones tales como la filtración del flujo tangencial, la filtración del flujo transversal, la filtración profunda y la cromatografía
- Sensores valorados para sistemas de un solo uso, pero que pueden reutilizarse
Sensores de temperatura
- Elimina la contaminación cruzada y los extensos protocolos de limpieza
- Puede ser esterilizado por irradiación gamma
- Mejor que una precisión de ±0.2°C
Accesorios comunes
Abrazaderas de trinquete
La abrazadera plástica duradera es autoclavable y no se oxida, corroe ni distorsiona. El control de trinquete de doce posiciones se ajusta desde el flujo completo hasta el cierre completo. Acepta tubos flexibles a 1/2" OD.
Abrazaderas SaniSure®
Una abrazadera innovadora que ofrece una compresión de 360 grados para su conexión sanitaria. Cumple con los requisitos de USP Clase VI.
Cierre de tubería de servicio pesado
La abrazadera duradera cumple con la presión de trabajo de los tubos grandes. El cierre de polisulfona de alta resistencia proporciona una excelente durabilidad que se puede reutilizar y resiste la mayoría de los productos químicos.
Barblock
Descripción: Logre una compresión uniforme de 360 grados para una conexión sin fugas a los accesorios de púas. Proporciona siete veces la resistencia a la tracción de las bridas de cable sin engarzados ni distorsión.
Es hora de lograr que su proceso sea más eficiente
- Lo que necesite
Elija entre miles de componentes. Configuramos, validamos y empaquetamos de acuerdo a sus especificaciones. - Cuando lo necesite
Deje de limpiar y revalidar su sistema. Gestionamos su inventario y enviamos ensamblajes según su horario. - Llame ahora para obtener un presupuesto
Los expertos de un solo uso de Masterflex proporcionan una cotización con un esquema completo, seguido de una muestra real para su aprobación.