Cromatografía Quiral
En muchos procesos biológicos, la actividad de un miembro de un par enantiomérico puede contrastarse con la inactividad o incluso con la actividad dañina del otro. El desarrollo exitoso de fases estacionarias quirales (CSPs) para HPLC y SFC, nos permite monitorear la pureza óptica de un fármaco a granel y su presencia en formulaciones o fluidos biológicos. Otras aplicaciones se pueden encontrar dentro de las industrias agroquímicas y similares. Los principales tipos de CSP incluyen polisacáridos inmovilizados, celulosa y enlaces de amilosa, "tipo de cepillo", proteínas unidas, ciclodextrina, éter de corona, intercambio de ligandos y polímeros.
Productos clave disponibles en su región
Otras marcas. Haga Click aquí para solicitar más información