Cromatografía de exclusión molecular
Las columnas SEC separan los componentes según su tamaño molecular en estado disuelto, pues las moléculas más grandes se eluyen primero. La separación se consigue mediante la exclusión o inclusión diferencial de componentes en las partículas del material de empaquetado. Además de la separación de componentes discretos, esta técnica se utiliza para caracterizar la distribución del peso molecular de los polímeros. Hay disponibles tipos de columnas de SEC basadas en polímeros y en sílice.
La cromatografía de permeación en gel (GPC) hace referencia a la separación SEC de polímeros solubles en sustancias orgánicas con un disolvente orgánico como el eluyente. La cromatografía de filtración en gel (GFC) hace referencia a la separación de polímeros solubles en agua en eluyentes acuosos.
Productos clave distribuidos disponibles en su región
Otras marcas. Haga Click aquí para solicitar más información