Sistemas de mopa para salas limpias
Contec ha desarrollado la línea más completa de productos de fregado, incluyendo fregonas de pared y techo, cubos y herramientas para entornos esenciales y limpios. Ya sea desinfectando o limpiando pisos, paredes, techos o dentro de gabinetes y aisladores de bioseguridad, Contec cuenta con un sistema de limpieza o una herramienta de limpieza que cumple con los exigentes requisitos de las industrias de alta tecnología actuales. Muchos de nuestros trapos de sala limpia están disponibles con validación estéril para su uso en entornos asépticos.
Productos destacados
Sistema de mopa VertiKlean® MAX™
Este cabezal de fregona duradero y ligero cuenta con una sola capa de espuma de PU hidrófila laminada a tejido microfibra de poliéster. El material de microfibra acanalado se desliza suavemente sobre suelos y superficies texturizadas proporcionando una el
Gama de fregonas planas Contec QuickTask™
La gama QuickTask™ de Contec consta de una variedad de cabezales de fregona plana que se instalan fácilmente en un marco de cabezal de fregona con bisagras y montaje de mango. Cada cabezal de fregona ha sido elegido específicamente para ser compatible con
Sistema de saturación de cabezal de fregona Contec
Diseñado para simplificar el proceso de limpieza del fregado, el sistema de saturación de cabezal de fregona permite presaturar los cabezales de fregona antes de pasar al entorno controlado. Pequeño y compacto, el carro de acero inoxidable es ideal para p
Contec sistema de fregado de múltiples cubos
El sistema de cubos compactos autoclavables de Contec es una solución todo en uno para facilitar y hacer más eficiente la limpieza y la desinfección. El carro de acero inoxidable está disponible con dos o tres cubos de polipropileno autoclavables.