Alcoholes, desinfectantes y detergentes
Contec ofrece una amplia gama de productos químicos con una fórmula especial para la limpieza y desinfección de entornos críticos y estériles. Desde las soluciones de hidrógeno de peróxido e IPA, a los desinfectantes espoicidales y de amplio espectro validados de acción rápida, Contec tiene la solución de limpieza que necesite. Contec también puede ofrecer una solución de detergente neutral ideal para los entornos de sala limpia.
Productos destacados
Desinfectante esporicida Contec ProChlor
Contec ProChlor es un esporicida revolucionario que logra eliminar al 100% las esporas en menos de un minuto. Una mezcla de ácido hipocloroso en agua purificada, Contec ProChlor se entrega listo para usar y es eficaz contra bacterias, hongos, virus y espo
Desinfectante sin residuos Contec HydroPure
Contec HydroPure es una mezcla de 6% H2O2 y WFI o agua purificada. Eficaz contra las bacterias, los hongos y las esporas, Contec HydroPure no deja residuos prácticamente. Disponible estéril con un nivel de endotoxina garantizado por lo que es ideal para á
Gama de alcohol estéril Contec al 70%
El Contec 70% IPA o el etanol desnaturalizado está disponible filtrado y estéril en aerosoles de gatillo de 500 ml o 1L, o recipientes tapados de 5L. Sala limpia procesada, filtrada a 0,2 micras y envuelta doble o triple.
Detergente Contec NeutraKlean
La desinfección es más efectiva en una superficie limpia. Contec NeutraKlean es un detergente suave y no espumante diseñado para salas limpias. Es ideal para la limpieza de bajo nivel que se requiere tras el mantenimiento y para eliminar los residuos de d