Toallitas e hisopos para salas limpias
Contec ofrece una extensa línea de toallitas de salas limpias diseñadas para satisfacer los requisitos de algunos de los entornos más esenciales del mundo. Muchos sustratos de toallitas diferentes, tecnologías de borde, configuraciones y opciones de procesamiento para toallitas estériles y no estériles, secas y presaturadas, tejidas, no tejidas y toallitas de microfibra. Una gama de hisopos de diferentes longitudes, tamaños de cabezal y materiales.
Productos destacados
Toallitas PROSAT® MBPP con 70% IPA (PS-911)
Estas toallitas ofrecen una limpieza excepcional y están saturadas con una solución al 70% IPA o etanol desnaturalizado y 30% de agua desionizada. Las toallitas proporcionan una aplicación uniforme y consistente de la solución a la superficie. También est
Anticon® MicroQuilt - Toallita híbrida de poliéster y microfibra
Anticon® MicroQuilt combina la limpieza de una toallita de poliéster tejida con la capacidad absorbente y de recogida de partículas de una toallita de microfibra. Es la toallita más absorbente y limpia que Contec puede ofrecer.
Toallitas de bajas endotoxinas de poliéster tejido PROSAT®
Las toallitas estériles PROSAT® Polynit Heatseal LE están hechas de poliéster tejido al 100% y presaturadas con una mezcla de 70% IPA y WFI. Cada lote se comprueba antes del lanzamiento y las bajas endotoxinas están certificadas a menos de <1EU/toallita.
Gama de hisopos para salas limpias CONSTIX®
CONSTIX® los hisopos ofrecen una solución para la mayoría de los desafíos de aplicación de hisopos, con más de treinta hisopos de espuma, poliéster y algodón únicos disponibles. Cada hisopo ha sido diseñado con diferentes longitudes, tamaños de cabeza y m