Masterflex en soluciones de alimentación y bebidas
Masterflex puede manejar una amplia gama de fluidos, desde agua caliente y soluciones vitamínicas hasta melaza espesa. Los cabezales de la bomba están diseñados para facilitar el intercambio de tubos, y una amplia selección de los accionamientos tienen capacidades de "lavado". Elija entre una amplia variedad de tuberías que satisfaga los requisitos de clase USP VI, FDA, NSF, EP y 3A.
Las bombas peristálticas Masterflex son perfectas para ello
- Dispensación de salsa de pizza
- Bomba de aliño de ensalada
- Sistemas de lavado de vidrio
- Bomba de helado
- Limpiadores de drenaje automáticos
- Dispensación de mantequilla para palomitas
- Inyección de vitamina A y D
Qué convierte a Masterflex en una elección ideal para las aplicaciones de productos alimenticios y bebidas
- Alta pureza - Los medios fluidos sólo entran en contacto con el tubo — conformidad con USP, FDA, EP, 3A, NSF. Esterilización por óxido de etileno, radiación gamma o autoclave.
- Amplia gama de materiales para tubos - Compatible con muchos productos químicos industriales.
- Fácil limpieza - Simplemente cambie el tubo para limpiar la bomba, modelos IP66 disponibles.
- Autocebado - La succión se eleva hasta 8,8 m (29 ft).
- Maneja materiales viscosos - Transferencia y dispensación de yogures, helados y partículas de alimentos.
- Reversibles - Opere en ambas direcciones sin desconectar la tubería.
- Diseño modular - Mezcle y combine los cabezales de bomba, los tubos y los accionamientos.
- Servicio de ingeniería personalizado - Diseñe en su laboratorio dispensadores o equipamiento analítico.
Bomba de dispensación
Bombas multicanal versátiles para una entrega precisa de fluidos de bajo flujo, con una interfaz de pantalla táctil intuitiva
Bomba de muestreo sanitario
Dosificación precisa a velocidades variables: las carcasas NEMA 4X resisten las aplicaciones de proceso y lavado.
Bomba de aditivo/concentrado
Programa para concentrado de sabor "bajo demanda" Muchas oportunidades de aplicación OEM también
Tubos de bomba peristáltica
Formulaciones extruidas y probadas con bomba de precisión Masterflex e Ismatec diseñadas para la máxima fiabilidad, cumplimiento y trazabilidad
Accesorios sanitarios y abrazaderas
Garantice conexiones sanitarias seguras en aplicaciones de procesos esenciales. Accesorios y abrazaderas en los tamaños necesarios desde el piloto hasta la producción