Masterflex en soluciones de tratamiento de aguas
Las tecnologías de bombas peristálticas, de pistón y de engranajes Masterflex se utilizan comúnmente para el tratamiento de agua y el procesamiento químico.
La calidad del agua es uno de los problemas más desafiantes que enfrentamos hoy en día. Aproximadamente el uno por ciento de nuestro suministro de agua es dulce, y solo una fracción de ella es potable. Las aplicaciones de procesamiento químico de las bombas Masterflex incluyen la regulación de las velocidades de alimentación. Las aplicaciones de alimentación de reactivos requieren la liberación de productos químicos en tiempo real en recipientes de reacción, generalmente para la fabricación o síntesis química. El procesamiento del producto final utiliza bombas dosificadoras para dispensar con precisión el producto en un molde o contenedor. Los productos químicos involucrados pueden incluir prácticamente cualquier precursor químico o producto final.
Las bombas peristálticas Masterflex son perfectas para ello
- Agua subterránea contaminada
- Muestreo de bidones químicos
- Aislamiento de enzimas
- Análisis de inyección de flujo
- Riego de invernadero
- Aplicaciones de fertilizantes
- Sistemas de administración de plaguicidas
- Análisis de aguas residuales/lodos
- Pulverización de árboles
- Analizadores de salinidad del agua
- Muestreo de aguas residuales
Lo que hace de Masterflex una de las mejores opciones para aplicaciones de tratamiento de agua
- Amplia gama de materiales para tubos - Compatible con muchos productos químicos industriales.
- No contaminante - El fluido sólo entra en contacto dentro de la tubería.
- Fácil limpieza - Simplemente cambie el tubo para limpiar la bomba, modelos IP66 disponibles.
- Autocebado - La succión se eleva hasta 8,8 m (29 ft).
- Maneja materiales viscosos - Transferencia y dispensación de aceites o fluidos en suspensión.
- Funciona en seco - La bomba no se daña cuando se deja desatendida.
- Reversibles - Purgar y recoger la muestra con una bomba.
- Diseño modular - Mezcle y combine los cabezales de bomba, los tubos y los accionamientos.
- Servicio de ingeniería personalizado - Diseñe en su laboratorio dispensadores o equipamiento analítico.
Bomba de transferencia duradera de alto volumen
La construcción duradera garantiza una larga vida útil con un mantenimiento mínimo. Hasta 42 LPM.
Bomba de alimentación de alta pureza
Ideal para alimentación/medición química y aplicaciones que requieren alta pureza, alta presión o ambas
Bomba de muestreo portátil
Diseñadas para lo último en portabilidad y versatilidad. Funciona con batería recargable o enchufe en AC ó 12 VDC.
Bomba dispensadora de alto volumen
La unidad digital duradera, de lavado y de velocidad variable puede gestionar lotes grandes de manera rápida y eficiente con caudales de hasta 42 LPM
Tubos de bomba peristáltica
Formulaciones extruidas y probadas con bomba de precisión Masterflex e Ismatec diseñadas para la máxima fiabilidad, cumplimiento y trazabilidad