Masterflex en soluciones farmacéuticas
Las marcas Masterflex e Ismatec de bombas peristálticas cuentan con una tecnología de bombeo libre de contaminación favorecida por las industrias reguladas.
Nuestras soluciones de un solo uso y los servicios de tubos de corte personalizados están listos para proporcionarle conjuntos de tubos de un solo uso irradiados con gamma personalizados y tubos cortados a las longitudes y cantidades que necesita. Además de los productos que ofrecemos, nuestros representantes están familiarizados con los desafíos que enfrenta y los servicios que necesita.
Las bombas peristálticas Masterflex son perfectas para ello
- Filtración de flujo tangencial
- Recolección de medios celulares
- Flujos de trabajo de bioprocesos
- Purificación
- Fabricación de dispensación de bolsas IV
- Ultrafiltración en espiral
- Control de la fermentación
- Probadores de disolución
- Dispensación cosmética
Lo que hace de Masterflex una de las mejores opciones para aplicaciones farmacéuticas
- Amplia gama de materiales para tubos - Compatible con muchos productos químicos de laboratorio.
- No contaminante - Los medios fluidos sólo entran en contacto con el interior del tubo.
- Fácil limpieza - Basta con cambiar el tubo para limpiar la bomba.
- Capacidad multicanal - Utilice hasta 32 canales simultáneamente en una unidad.
- Conexiones sanitarias en los tubos - Conexiones rápidas de tubos dentro de sistemas sanitarios.
- Maneja materiales viscosos - Dispensación de agares y suspensiones.
- Funciona en seco - Uso como aspirador de bajo caudal o bomba de aire/vacío.
- Diseño modular - Mezcle y combine los cabezales de bomba, los tubos y los accionamientos.
- Servicio de ingeniería personalizado - Diseñe en su laboratorio dispensadores o equipamiento analítico.
Masterflex en la preparación de medios de búfer
Las bombas, los componentes de la trayectoria del fluido, el equipo de mezcla, la filtración y el monitoreo del proceso son piezas importantes de un sistema completo de preparación de búferes.
Las soluciones tampón son esenciales para una cosecha y purificación efectivas. Mantener la pureza del búfer mientras se proporcionan volúmenes precisos es fundamental para una producción efectiva.
Flujo de trabajo de preparación de medios
Masterflex en aplicaciones de transferencia de cultivos celulares
Las bombas peristálticas, con tubos y conectores esterilizados, son métodos ideales para proteger la pureza de su cultivo al transferir entre recipientes de producción.
El cultivo celular es el entorno de producción primario de productos biofarmacéuticos. Durante las operaciones piloto y de ampliación, es importante mantener condiciones óptimas para el crecimiento celular a través de un tratamiento suave del medio de cultivo para garantizar el máximo rendimiento del producto final.
Bomba de alimentación de medios
Alimentación y llenado eficientes y programables de medios; caudales a 19 LPM
Bomba de dispensación
Bombas multicanal versátiles para una entrega precisa de fluidos de bajo flujo, con una interfaz de pantalla táctil intuitiva
Bomba de alimentación ácido/base
Dosificación programable de ajustadores de pH y otros adjuntos; caudales a 3400 ml/min
Tubos de bomba peristáltica
Formulaciones extruidas y probadas con bomba de precisión Masterflex e Ismatec diseñadas para la máxima fiabilidad, cumplimiento y trazabilidad
Accesorios sanitarios y abrazaderas
Garantice conexiones sanitarias seguras en aplicaciones de procesos esenciales. Accesorios y abrazaderas en los tamaños necesarios desde el piloto hasta la producción
Masterflex en filtración de flujo tangencial (TFF)
Masterflex ofrece bombas, tubos y conectores de trayectoria de fluidos, filtración, monitores de presión y otros productos para garantizar el éxito al tiempo que protege la pureza de sus productos finales.
Usados para separar y/o purificar biomoléculas y células de cosecha, las presiones de trabajo y caudales de TFF requieren el equipo adecuado.
La revolucionaria terapia diagnóstica exige bombas personalizadas
En la industria sanitaria, tanto la seguridad como el tiempo constituyen una prioridad. Los desarrolladores de productos de Cytonics recurrieron al Grupo de Servicios de Ingeniería Personalizada de Masterflex para crear una solución de bomba personalizada para su sistema APIC.
Más información