Bombas peristálticas Masterflex® en la producción de vacunas
Soluciones fluídicas para la producción de vacunas y las terapias
Optimice sus procesos y reduzca el riesgo de contaminación con nuestra amplia variedad de productos fluídicos de Masterflex®, Ismatec®, y otras marcas de confianza. Agregue bombas peristálticas intuitivas y precisas y tubos de bomba, MasterflexLive® monitoreo remoto de bombas, caudalímetros y controladores, componentes de un solo uso y conjuntos de botellas para mantener su flujo de producción de vacunas y un producto valioso seguro hasta la línea de acabado.
Fermentación
En el corazón de su vacuna o proceso terapéutico, la fermentación crea las proteínas para sus terapias. El monitoreo cuidadoso y la adición precisa de medios y otros aditivos son esenciales para un crecimiento efectivo. Garantice un rendimiento óptimo con nuestra amplia gama de productos de manipulación de fluidos.
Ver flujo de trabajo de fermentación
Bomba de alimentación de medios
Alimentación y llenado eficientes y programables de medios; caudales a 19 LPM
Bomba de transferencia
Lavado IP66; Conexión a través de MasterflexLive, EtherNet/IP o Profibus; caudales a 42 LPM
Bomba de alimentación ácido/base
Dosificación programable de ajustadores de pH y otros adjuntos; caudales a 3400 ml/min
Bomba de alimentación de medios
Transferencia y llenado precisos de medios mediante una pantalla táctil intuitiva; caudal a 3400 ml/min
Bomba de alimentación ácido/base
Bajo caudal, dosificación programable de ajustadores de pH y otros adjuntos; caudales a 365 ml/min
Recolección
Desde el lavado hasta la inyección tampón y el filtrado, los pasos en la recolección comienzan a separar la proteína de las células. Busque en nuestras bombas las capacidades de transferencia de fluidos, así como las líneas de un solo uso entre filtros y recipientes. Dependiendo de su escala de producción, nuestros productos de filtración también pueden proporcionar un rendimiento crítico en su proceso.
Ver flujo de trabajo de recolección
Bomba de ultrafiltración
La bomba sanitaria de baja pulsación proporciona caudal y presión para la filtración; fluye a 3 LPM; presión a 58 psi (4 bares)
Bomba de filtrado estéril
La bomba sanitaria sensible al cizallamiento proporciona caudal y presión para la filtración; flujos a 14 LPM; presión a 58 psi (4 bar)
Bomba de alimentación centrífuga
La bomba de citoflujo es ideal para células vivas, moléculas grandes y otros fluidos sensibles al cizallamiento; caudales a 13,6 LPM
Bomba de transferencia
La bomba de citoflujo es ideal para bombear células vivas, moléculas grandes y otros fluidos sensibles al cizallamiento; caudales a 5 LPM
Bomba de muestreo
Muestreo preciso y programable por volumen o tiempo; caudal a 365 ml/min
Purificación
Separe su producto final de todos los contaminantes y efluvios restantes. Concentrar y refinar las proteínas para prepararlas para el llenado/acabado del producto final. La ruta de caudal de fluido aislado de las bombas peristálticas es fundamental para este flujo de trabajo.
Ver flujo de trabajo de purificación
Bomba de filtración TFF/Crossflow
La bomba sanitaria de baja pulsación proporciona caudal y presión para la filtración; fluye a 3 LPM; presión a 58 psi (4 bares)
Bomba de alimentación por cromatografía
La bomba de citoflujo es ideal para células vivas, moléculas grandes y otros fluidos sensibles al cizallamiento; caudales a 13,6 LPM
Bomba de filtración TFF/Crossflow
La bomba sanitaria sensible al cizallamiento proporciona caudal y presión para la filtración; flujos a 14 LPM; presión a 58 psi (4 bar)
Bomba de transferencia
Lavado IP66; Conexión a través de MasterflexLive, EtherNet/IP o Profibus; caudales a 42 LPM
Bomba de muestreo
Muestreo programable por volumen o tiempo; fácil integración de automatización con EtherNet/IP; flujos a 3400 ml/min
Elementos esenciales del proceso
Además de bombas y tubos para satisfacer sus necesidades de proceso, seleccione entre una amplia gama de ensamblajes y componentes de un solo uso, ensamblajes de botellas, sensores de flujo y bombas con monitoreo remoto para mantener su producción de vacunas en funcionamiento durante todo el día sin preocupaciones.
Sensores de flujo ultrasónicos Masterflex®
Obtenga lecturas de flujo precisas sin agregar un nuevo material a la trayectoria del fluido; el diseño no invasivo elimina el contacto con el fluido de trabajo
Controlador de sensor de caudal Masterflex
La interfaz entre el sensor de caudal ultrasónico y la bomba Masterflex recibe la entrada del sensor de flujo y luego ajusta la velocidad de la bomba a un caudal establecido o volumen de dispensación
Conjuntos de botellas de muestras
Transfiera, muestree y almacene de forma segura productos y reactivos biofarmacéuticos
Tubos de bomba peristáltica
Formulaciones extruidas y probadas con bomba de precisión Masterflex e Ismatec diseñadas para la máxima fiabilidad, cumplimiento y trazabilidad
Accesorios sanitarios y abrazaderas
Garantice conexiones sanitarias seguras en aplicaciones de procesos esenciales. Accesorios y abrazaderas en los tamaños necesarios desde el piloto hasta la producción