Estudio práctico: bomba ICC personalizada para terapia de radiación y producto de isótopos
La bomba Reglo® ICC Ismatec® personalizada para terapia de radiación e isótopos
Situación/desafío
Un fabricante líder en terapia de radiación e isótopos necesitaba un accesorio de bomba con 4 canales controlados independientes. También necesitaba un sistema de montaje personalizado para alojar una configuración de montaje específica.
OEM reglo icc peristaltic pump
Nuestra solución de diseño personalizada
El proyecto fue definido con nuestro equipo de ingeniería. Este recomendó la bomba Reglo® ICC (de control de canales independiente) Ismatec® personalizada con una placa de montaje personalizada. Se desarrolló un sistema de bombeo personalizado.
Las bombas peristálticas multicanal Reglo ICC permiten al usuario controlar individualmente el flujo y la dirección de cada canal. La bomba ofrece bombeo continuo o dispensación de precisión de hasta 35ml/min con capacidad de caudal bidireccional en cada canal. Además, la calibración de canales independientes minimiza las diferencias entre tubos, lo que da como resultado una elevada exactitud de calibración.
Suministro de valor
La nueva bomba personalizada fácilmente montada dentro del armario del cliente. Nuestra respuesta rápida permitió al cliente mantener el programa de lanzamiento de su producto. El cliente ahorró $200 de laboratorio por unidad con el conjunto de montaje diseñado para el cliente.