Estudio práctico: una solución de bombeo personalizada para los equipos con revestimiento de UV
El cabezal de bomba Masterflex® Easy-Load® II sustituye a la bomba de diafragma en los equipos con revestimientos
Situación/reto
Una fabricante líder de curar y revestir equipos con UV utiliza bombas de diafragma para transferir los revestimientos de UV para revestir rodillos de máquinas. La bomba de diafragma necesitaba un mantenimiento frecuente y esto se traducía en un aumento de los gastos operativos para sus clientes finales. Quería sustituir la bomba de diafragma por un diseño más preciso, fiable y fácil de utilizar.
Finisehd OEM Pump
Nuestra solución de diseño personalizada
El equipo de ingeniería personalizada de Masterflex se asoció con el cliente para encontrar una solución con el fin de sustituir las bombas de diafragma. El equipo recomendó que se personalizara el cabezal de bomba Masterflex® Easy-Load® II con el equipo de revestimiento del cliente y también recomendó el uso de tubos de Norprene® con el cabezal de la bomba.
El cabezal de bomba Masterflex Easy-Load II dispone de retención automática que asegura los tubos con seguridad en su lugar sin necesidad de ajuste manual —basta con cargar los tubos y arrancar la bomba reduciendo los intervalos de carga de los tubos. El rotor de cuatro rodillos mejora el rendimiento de la presión y la estabilidad mecánica a la vez que reduce la pulsación. Esto se traduce en menos picos de presión. La geometría mejorada del lecho de oclusión prolonga la vida de los tubos.
Los tubos de Neoprene fueron ideales para esta aplicación, dado que están diseñados para aplicaciones que requieren una excelente resistencia a productos químicos, calor, ozono, luz ultravioleta (UV) y una vida muy larga de la bomba (cuando se utilizan las tres primeras fórmulas).
Suministro de valor
El cabezal de bomba Masterflex Easy-Load II suministra fluido fiable y consistente con la paralización mínima. La combinación de bomba y motor fue una solución rentable para el fabricante y sus usuarios finales. La tecnología de la bomba Easy-Loas comúnmente ahorra de 1 a 2 horas por ciclo de mantenimiento. Esto se podría traducir en ahorros de entre $100 y $150 por hora.