Columnas Accucore para HPLC y UHPLC
Partículas de núcleo sólido que posibilitan separaciones de gran velocidad y alta resolución con contrapresiones significativamente inferiores de las que se asocian a los sistemas de UHPLC.
Máximo rendimiento del núcleo
- Las columnas Accucore de Thermo Scientific para HPLC y UHPLC constituyen una familia de columnas de gran velocidad y alta resolución que se basan en la tecnología Core Enhanced Technology
Columnas Accucore Vanquish de última generación para UHPLC
- Combina las ventajas del material de núcleo sólido y de la mayor eficiencia cromatográfica de una partícula inferior a 2 µm
Estrecho control del diámetro de las partículas
- El proceso de selección mejorado reduce al mínimo la distribución en función del tamaño de las partículas y produce columnas de gran eficiencia