Sistemas de almacenamiento seco
Para este fin, se pueden usar sistemas de almacenamiento seco. Dentro de estos sistemas, los artículos están rodeados por una atmósfera seca e inerte, si es necesario. Para lograr la atmósfera estable y seca existen tres tecnologías diferentes de deshumidificación disponibles.
- Deshumidificación por nitrógeno: alimentación de nitrógeno controlada
- Deshumidificación por adsorción: secado controlado del aire con un deshumidificador de adsorción de alta eficacia
- Deshumidificación por aire comprimido: alimentación controlada de aire comprimido
Características:
- Materiales: vidrio acrílico transparente o acero con revestimiento pulvimetalúrgico
- Para componentes sensibles a la luz blanca: diseño disponible en amarillo (ámbar) acrílico
- Unidad de control con lavado automático (el sistema lava solo cuando es necesario)
- Versión ESD (resistencia: 107 Ohm/cm²)
- Alarmas acústicas y visuales óptimas
- Sistema óptimo de cámaras (división del volumen de la cabina en cámaras individuales)
- Puertas con cierre opcionales
- Funciones de registro de datos opcionales
- Diseños interiores de los sistemas mucho más personalizados