Equipo para procesamiento húmedo
Características:
  • Diseño autorreforzado de paneles de polipropileno de 20 mm firmemente soldados.
  • Paneles de trabajo opcionalmente de acero inoxidable o polipropileno natural
  • Succión de extracción de la superficie a través del panel de trabajo perforado.
  • Bateas de recogida con conductos de aire, firmemente soldadas a la carcasa
  • Fondo de las bateas de recogida con gradiente del 2% lateral hacia atrás.
  • Batea de recogida con tamiz para partículas gruesas
  • Se pueden integrar opcionalmente baños ácidos, lavadores, baños de aclarado, etc.
  • La zona inferior está equipada con puertas plegables. Esta zona también se puede succionar mediante extracción de forma similar al panel de trabajo perforado.
  • Opcionalmente la base de acero inoxidable y de altura regulable puede servir de apoyo para los pies
  • Las conexiones básicas para alimentación eléctrica están en la parte trasera de la bancada de trabajo
  • Los elementos de pantalla y funcionamiento son fácilmente visibles en la parte frontal a la altura de la mesa
  • La cubierta transparente garantiza la protección frente a agua pulverizada
Dimensiones:
Modelo: CT 975
Ancho de la bancada: 975 mm
Cantidad de módulos (paneles de trabajo/bateas): 2
Fondo de la bancada: 695 o 850 mm
Ancho de la puerta: 675 mm
Modelo: CT 1280
Ancho de la bancada: 1280 mm
Cantidad de módulos (paneles de trabajo/bateas): 3
Fondo de la bancada: 695 o 850 mm
Ancho de la puerta: 780 mm
Modelo: CT 1585
Ancho de la bancada: 1585 mm
Cantidad de módulos (paneles de trabajo/bateas): 4
Fondo de la bancada: 695 o 850 mm
Ancho de la puerta: 1085 mm
Modelo: CT 1890
Ancho de la bancada: 1890 mm
Cantidad de módulos (paneles de trabajo/bateas): 5
Fondo de la bancada: 695 o 850 mm
Ancho de la puerta: 1390 mm
Contacto