Medidores de humedad y punto de condensación
Para determinadas aplicaciones específicas en la industria farmacéutica, la calibración debe realizarse cada 3 meses, ya que los dispositivos de medición está sujetos al proceso de validación e incluso las fluctuaciones más pequeñas pueden tener una gran impacto sobre la aplicación.
Calibrador de humedad
- Para la calibración de sensores de humedad, transmisores y dispositivos portátiles
- Genera valores de humedad estables de 10 a 90% de HR
- Compacto y fácil de transportar
- Estabilización rápida de la cámara de pruebas
- Opcional: higrómetro de referencia trazable independiente
- Se pueden calibrar simultáneamente varios sensores
Calibrador de humedad/temperatura
- Para la calibración de sensores de humedad rF y transmisores
- Temperaturas de 10 a 50 °C con una precisión de 0,1 °C y humedad de 10 a 90% de HR
- Es posible realizar calibraciones precisas y reproducibles
- Genera valores de humedad y temperatura simultáneamente
- Excelente estabilidad
- Compacto y fácil de transportar
- Opcional: registrador de datos incorporado, registra el sensor de referencia incorporado y los sensores que se tienen que calibrar
- Adecuado para sensores con Ø entre 5 y 25 mm