Máquina de limpieza de suelas para salas limpias
Características:
- Para la limpieza de suelas (1 puesto)
- Incl. portabidones (23 l)
- Limpieza de suelas mediante cepillo de rodillo giratorio
- El armazón en forma de cubeta evita las salpicaduras
- Los bordes biselados mejoran la higiene
- Limpieza sencilla
Dimensiones (An x F x Al):
Typ 23820: 706 mm x 515 mm x 1125 mm
Typ 23850: 470 mm x 670 mm x 1130 mm