Guantes DuPont™ Tychem®
¡Continúe con la protección en la que confía, hasta la punta de los dedos! Una amplia gama de guantes de protección de Dupont, para complementar su gama de prendas Tychem. La ropa de protección ante los químicos Tychem® de DuPont destaca por su fiabilidad frente a la exposición peligrosa a los químicos orgánicos e inorgánicos. Para garantizar la máxima protección hasta la punta de sus dedos, DuPont extiende sus soluciones de protección ante los productos químicos mediante su nueva gama de guantes Tychem®, que ofrece una compatibilidad perfecta con sus monos.
DuPont™ Tychem® NP530
Neopreno de doble inmersión sobre caucho natural. Ideal para el manejo preciso en entornos donde hay presencia de disolventes. El neopreno sobre caucho natural es una ventaja añadida para la destreza y reduce la fatiga de las manos.
DuPont™ Tychem® NT430
Nitrilo híbrido muy confortable. Ideal para trabajar en entornos con presencia de vapor o grasa y para manejar piezas pequeñas. Aprobados para manipulación de alimentos.
DuPont™ Tychem® NT480
Diseñado para la durabilidad y para reducir la fatiga. Ideal para trabajar de forma segura en entornos con presencia de vapor o grasa. Interior flocado con un diseño ergonómico para un confort mejorado.
DuPont™ Tychem® NT420
Guantes desechables muy resistentes, actúan de barrera ante la mayoría de grasas de aceite e hidrocarburos. Perfecto para las tareas que requieren protección ante los productos químicos, mientras se preserva la discriminación táctil.
Video
Guantes DuPont™ Tychem®
Interior Tychem® para una mejor compatibilidad con nuestra gama de equipo de protección personal.