Productos ProShield® de DuPont™
Construidos con una tela suave y una excelente transpirabilidad, los monos ProShield® de DuPont ayudan a proteger ante las partículas no peligrosas y las salpicaduras ligeras de líquido.
Proshield® 20
Mono ligero y transpirable basado en la tecnología SMS para una protección de nivel de entrada de tipo 5, 6. Las prendas ProShield® 20 son una elección ideal para los trabajadores que buscan protección ante la suciedad y la mugre durante las tareas ligera
Proshield® 20 SFR
La solución para protegerse a usted y su ropa de trabajo resistente a las llamas. ProShield® 20 SFR proporciona una protección limitada ante la propagación de las llamas (índice 1) además de una protección contra las partículas y las salpicaduras
Proshield® 8 Proper
Los monos ProShield® 8 Proper son cómodos porque el material permite el paso de aire y el vapor de agua. ProShield® 8 Proper se puede reutilizar varias veces y también se puede lavar hasta siete veces.