Productos DuPont™ Tyvek®
Tyvek® es una tela no tejida exclusiva que ofrece una protección inherente diseñada justo para ella. Sin películas ni láminas que pueden erosionarse o desgastarse con el tiempo – Tyvek® mantiene la protección del usuario durante el uso. Diseñada para ofrecer un equilibrio óptimo de protección, durabilidad y comodidad, la indumentaria de protección Tyvek® es idónea para una gran variedad de trabajos. Desde la pintura en aerosol hasta la manipulación de plomo o reducción de amianto, el diseño ergonómico ayuda a preservar la seguridad y la eficacia de los trabajadores cuando las cosas se vuelven difíciles. También está desprovisto de rellenos o aditivos y no contiene silicio.
Tyvek® 500 Xpert
Creación de un nuevo estándar de protección de la categoría de tipo 5 y 6 mediante una mayor protección y confort. Las prendas Tyvek® están hechas de polietileno de alta densidad flashspun, que proporciona un equilibrio ideal de protección, durabilidad
Tyvek® 500 Labo
Protege a los usuarios y los procesos en laboratorios y entornos limpios. Tyvek® es permeable tanto al agua como al vapor de agua, pero repele líquidos y aerosoles a base de agua.
Tyvek® 600 Plus
Protege a los usuarios y los procesos en laboratorios y entornos limpios. Tyvek® es permeable tanto al agua como al vapor de agua, pero repele líquidos y aerosoles a base de agua.
Video
Tyvek® marca la diferencia
DuPont™ Tyvek® ofrece un equilibrio ideal de protección, durabilidad y confort.
Literatura
Protección personal DuPont
Catálogo de producto