DuPont™ Tychem® garments
Prendas DuPont™ Tychem® para la protección ligera contra los peligros químicos y biológicos. No todas las amenazas mortales se presentan en forma de fuego o armas. Para la protección integral contra bajos niveles de productos químicos peligrosos, hasta gases tóxicos y peligros biológicos, los trabajadores de la industria confían en las prendas hechas de DuPont™ Tychem®. Tychem® es una gama innovadora de telas que incluyen múltiples capas de barrera que ayudan a proporcionar protección ante los peligros químicos y biológicos. Laminados a Tyvek® para la resistencia, ofrecen una solución robusta con un alto nivel de barrera química a un peso inusualmente bajo.
Tychem® 6000 F FaceSeal
Diseño ajustado combinado con una protección de confianza Tychem®. DuPont™ Tychem® 6000 F FaceSeal. Cubierta con capucha con sello de goma en la capucha para un ajuste ceñido alrededor del respirador.
Tychem® 2000 C
Las prendas Tychem® 2000 C utilizan la resistencia de Tyvek®, y un revestimiento de barrera polimérico, para ofrecer una protección de barrera de permeación ante un amplio rango de peligros biológicos y químicos (incluso bajo presión).
Video
Literatura
Protección personal DuPont
Catálogo de producto