Normas de protección contra caídas
Equipo de protección personal contra caídas desde una altura
EN 364
Métodos de prueba para equipos personales contra caídas desde una altura
EN 365
Requisitos generales para instrucciones de uso y marcado
EN 341
Dispositivos descendentes
EN 353-1
Parte 1: Dispositivos anticaídas deslizantes sobre línea de anclaje rígida
EN 353-2
Parte 2: Dispositivos anticaídas deslizantes sobre línea de anclaje flexible
EN 354
Cuerdas
EN 355
Absorbedores de energía
EN 358
Cinturones para el posicionamiento y sujeción de trabajo y cordones de posicionamiento de trabajo
EN 360
Anticaídas de tipo retráctil
EN 361
Arneses de cuerpo completo
EN 362
Conectores
Sistemas de detención de caídas
Dispositivos de anclaje: requisitos y pruebas
Arneses