Normas europeas para la ropa de protección química desechable
Marcado CE para ropa de protección
La ropa de protección pertenece al grupo de equipos de protección personal (EPI) y, por lo tanto, debe cumplir con la Directiva Europea 89/686 / EC que determina los requisitos de salud y seguridad. Representada simbólicamente por la marca CE, establece un sistema para clasificar el equipo de protección personal en función del nivel de protección proporcionado.
3 categorías
Categoría I - Riesgo menor: riesgo mínimo
Categoría II - Riesgo intermedio: riesgo medio
Categoría III - Riesgo mayor: peligro serio o mortal
Normas para la ropa de protección química desechable, dentro de la Categoría III
En esta categoría hay 6 niveles de protección (tipos).
Cada tipo representa la capacidad de la prenda para proteger contra una cierta exposición de productos (gases, líquidos o polvo) y define los requisitos mínimos de protección. La elección de la ropa se basa en el trabajo que se llevará a cabo.
Categoría III | Riesgo mayor: peligro serio o mortal | ![]() |
|
TIPO 1 | Gas hermético (gases, humos, líquidos y aerosoles de partículas) | ![]() |
EN 943-1 |
TIPO 2 | No hermético al gas (impermeabilidad limitada a los gases) | ![]() |
EN 943-2 |
TIPO 3 | Líquido (chorro de líquido bajo presión hasta 1,5 bar) | ![]() |
EN 14605 |
TIPO 4 | Líquido a prueba de aerosoles (líquidos atomizados a una velocidad de 4,5 l / min a una presión de 3 bares) | ![]() |
EN 14605 |
TIPO 5 | Protección de partículas sólidas en el aire (entre 1 y 10 μm) | ![]() |
EN ISO 13982-1 |
TIPO 6 | Protección limitada contra niebla líquida | ![]() |
EN 13034 |
Otros tipos de protección
Protección contra la contaminación radiactiva particulada (¡sin protección contra la radiación radiactiva!) | ![]() |
EN 1073-2 |
Protección biológica (bacterias, virus y otros microorganismos) | ![]() |
EN 14126 |
Descarga electrostática EN 1149 | ![]() |
EN 1149-1 |
Las responsabilidades del empleador
El empleador debe evaluar los requisitos de vestimenta de protección, dependiendo de las actividades que se llevarán a cabo, y proporcionar el equipo apropiado a los empleados sin cargo. El empleador también debe proporcionar a sus empleados capacitación sobre los tipos de vestimenta de protección que debe llevarse debajo del
circunstancias.
La ropa seleccionada debe:
- Adaptarse a la naturaleza del riesgo
- Ajustarse a cada usuario
- Se cómodo para usar
- Llevar el marcado CE si el equipo está destinado a proteger contra el peligro mortal, como es el caso de la Categoría III