Normas europeas para la protección auditiva
Directiva 2003/10 / CE (reemplaza a la Directiva 86/188 / CEE)
¿Qué acciones deberían tomarse para cumplir con la Directiva?
- Evaluar los niveles de ruido para determinar si superan los nuevos niveles de acción
- Procurar reducir la exposición al ruido peligroso en su origen mediante controles de ingeniería o administrativos
- Si el ruido no se puede reducir a niveles seguros, use protectores auditivos (tapones para los oídos o orejeras) para proteger a los trabajadores expuestos al ruido
Niveles de acción y límites de exposición
Se requieren medidas de protección a estos niveles de exposición.
SNR (Single Number Rating)
Este número de clasificación es utilizado por la Unión Europea y los países afiliados.
Las pruebas se llevan a cabo en laboratorios de pruebas independientes, utilizando frecuencias de prueba que son ligeramente diferentes a las utilizadas para la calificación de NRR.
Además de una clasificación general, la SNR también clasifica los protectores en términos de los entornos de ruido particulares en los que se utilizarán:
- H para entornos de ruido de alta frecuencia
- M para frecuencia media
- L para baja frecuencia
Tenga en cuenta que la designación HML no se refiere al nivel de ruido, sino al espectro del ruido. Por ejemplo, un protector podría designarse con SNR 26, H = 32, M = 23, L = 14. La atenuación estimada cambia de acuerdo con el espectro de ruido del entorno en el que se usará el protector.
Normas
Tapones para los oídos
EN 352-2Tapones de oídos
Orejeras
EN 352-1Orejeras
EN 352-3Orejeras montadas sobre el caso
EN 352-4Orejeras dependientes del nivel
EN 352-8Orejeras con radio
Medidas de protección | Exposición diaria de 8h | Exposición máxima |
Menor nivel de exposición | 80 dBA | 135 dBC |
Variedad de protectores auditivos debe estar disponible para los trabajadores expuestos al ruido (uso voluntario) | ||
La detección audiométrica debe estar disponible para los trabajadores cuya exposición indica un riesgo para la salud | ||
Se debe proporcionar capacitación sobre los riesgos de ruido, uso correcto de protectores auditivos, detección de daños auditivos, disposiciones de vigilancia de la salud y prácticas de trabajo seguras para minimizar la exposición al ruido | ||
Superior nivel de exposición | 85 dBA | 137 dBC |
La variedad de protectores auditivos debe estar disponible para los trabajadores expuestos al ruido, y el uso aplicado | ||
La evaluación audiométrica por un médico debe estar disponible para los trabajadores expuestos | ||
Las señales de advertencia deben colocarse en áreas ruidosas | ||
Nivel límite de exposición | 87 dBA | 140 dBC |
Nivel de ruido máximo permitido en el oído con todas las medidas de protección en su lugar | ||
Las exposiciones al ruido protegido bajo protección auditiva no pueden exceder este nivel | ||
Incluya la atenuación proporcionada por los protectores auditivos al estimar este valor |