Normas europeas para la ropa de protección reutilizable
EN 343
Resistencia a la penetración del agua y resistencia al vapor de agua (reemplaza a ENV 343)
2 parámetros:
X: resistencia a la penetración del agua (3 niveles)
Y: resistencia al vapor de agua - propiedades de respiración (3 niveles)
EN 342
Protección contra el frío: temperaturas inferiores a -5 ° C (sustituye a ENV 342)tion against cold: temperatures lower than −5 °C (supersedes ENV 342)
4 parámetros:
a. Aislamiento básico
b. Aislamiento térmico
c. Permeabilidad al aire (3 niveles)
d. Clase de resistencia a la penetración del agua (2 niveles)
EN 14058
Protección contra el frío: temperaturas desde y por encima de -5 ° C
5 parémetros:
a. Clase de resistencia térmica (3 niveles)
b. Permeabilidad al aire (3 niveles)
c. Clase de resistencia a la penetración del agua (2 niveles)
d. Aislamiento térmico básico
e. Aislamiento térmico resultante
EN 471
Ropa de advertencia de alta visibilidad: Visibilidad durante el día, al anochecer y en la oscuridad.
2 clases de rendimiento:
x: la superficie del material fluorescente y retrorreflectante (3 niveles)
y: el rendimiento del material retrorreflectante (2 niveles)
EN ISO 11612
Ropa protectora contra el calor y las llamas (sustituye a EN 531 - las prendas con certificación EN 531 siguen siendo válidas).
Requisitos especiales para prendas que protegen el cuerpo del calor y las llamas (excepto las manos).
No aplicable para bomberos (EN 469) y soldadores (EN 470 - EN ISO 11611)
6 parámetros:
A. Requisitos mínimos, combinación de tejidos, inflamabilidad limitada (1/2 - A1 / A2)
B. Aislamiento contra calor convectivo (B1> B5)
C. Aislamiento contra el calor radiante (C1> C4)
D. Aislamiento contra aluminio fundido (D1> D3)
E. Aislamiento contra el hierro fundido fundido (E1> E3)
F. Aislamiento contra el calor por contacto 250 ° C (F0> F3)
EN ISO 11611
Ropa de protección para su uso en procesos de soldadura y afines (sustituye a la norma EN 470).
Proteja al usuario contra pequeñas salpicaduras de material fundido, corto tiempo de contacto con la llama, calor radiante de ARC (y contacto accidental corto hasta 100 V DC).
Parámetros:
Clase A: nivel más bajo para situaciones de soldadura menos peligrosas
Clase B: nivel más alto para una situación de soldadura más peligrosa
Ropa de protección contra materiales de propagación de llama limitada (sustituye a EN 533: 1997).
No aplicable para bomberos (EN 469) y soldadores (EN 470 - EN ISO 11611).
La ropa está destinada a proteger contra el breve contacto ocasional con pequeñas llamas.
Parámetros:
Índice 1: La llama no se propaga, no hay restos llameantes, no hay resplandor, se puede formar un agujero
Índice 2: La llama no se propaga, no hay restos llameantes, no hay resplandor, no hay formación de agujeros
Índice 3: La llama no se propaga, no hay restos llameantes, no hay resplandor residual, no hay formación de orificios, el tiempo de postcombustión es inferior a 2 segundos
EN 1149
Propiedades electrostáticas de la ropa de protección.
Estas prendas se utilizan en entornos con riesgo de explosión (entornos ATEX).
La tela exterior de la prenda es antiestática.
EN 1149-5:2008 - requisitos de desempeño
El EPI antiestático está certificado según EN 1149-5 ya que este estándar cubre los requisitos de rendimiento y se refiere a la elección de 2 métodos de prueba diferentes (EN 1149-1 o EN 1149-3)nti-static PPE is certified to EN 1149-5 as this standard covers the performance requirements and refers to the choice of 2 different test methods (EN 1149-1 or EN 1149-3)
EN 1149-1:2006 - medidas de resistividad superficial
Este método de prueba es el más apropiado para materiales para los que el comportamiento de disipación electrostática se basa en la conductividad de la superficie (por ejemplo, que contiene hilos conductores de superficie o una capa conductora homogénea de revestimiento exterior de PVC). Este método no es apropiado para fibras conductivas centrales.
EN 1149-3:2004
Se hace referencia a este método de prueba para materiales para los cuales el comportamiento de disipación electrostática se basa en fibras conductoras de núcleo, pero también se puede usar para materiales conductores de superficie.
En la serie 1149, también hay una EN 1149-2 (medición de la resistencia eléctrica a través de un material, la resistencia vertical) que se utiliza como método de prueba en EN ISO 11611 (ropa de soldador) y que también se menciona en el Anexo H de EN 469: 2005. Se está desarrollando un kit completo de prueba de prendas de vestir y se emitirá como EN 1149-4.
EN 13758
Ropa de protección UV
La ropa debe cubrir la parte superior del cuerpo por completo y / o la parte inferior del cuerpo.
El UPF (Ultra Protection Factor) según lo determinado por EN 13758-1 debe ser mayor que 0.
La transmisión promedio de UV-A (radiación UV entre 315 y 400 nm) será inferior al 5%.
Las tallas que se muestran son todos los tamaños europeos / franceses. Por favor, asegúrese de verificar qué tamaño es el adecuado para usted.
Guía de tallas
Mujer | ||||||||||||
XS-S | S | M | M | L | L-XL | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |
EU/Francia | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
Alemania | 34 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
Italia | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
Hombre | ||||||||||||
XXS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
EU/Francia | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |