Normas europeas para la protección de ojos
Normas básicas 
EN 166Protección individual de ojos. Rendimiento Técnico
EN 167Protección individual de ojos. Metodos de test óptico
EN 168Protección individual de ojos. Otros metodos
Normas por aplicación 
EN 169Filtros de soldadura
EN 170Filtros ultravioleta
EN 171Filtros infrarojos  
EN 172Filtros de protección solar para uso industrial
EN 175Equipo de trabajo de soldaduta 
EN 207Gafas para protección láser
EN 208Gafas para ajuste láser
EN 379Especificaciones relativas a los filtros de soldadura
Marcas
La marca debe incluir el símbolo CE y la identificación del fabricante (logotipo o marca). Si las gafas se refieren a la norma EN, el número de la norma EN es obligatorio con los diversos símbolos de aplicación y resistencia mecánica, de acuerdo con las pruebas solicitadas por el fabricante.
Símbolos
3 - Gotas líquidas o salpicaduras
4 - Partículas de polvo grueso> 5 μm
5 - Partículas de gas y polvo fino <5 μm
8 - Arco de cortocircuito eléctrico
9 - Metal fundido y sólidos calientes
Símbolos de fuerza mecánica
A - Impacto de alta energía, resiste una bola de 6 mm, 0,86 g a 190 m / s
B - Impacto de energía media, resiste una bola de 6 mm, 0,86 g a 120 m / s
F - Impacto de baja energía, resiste una bola de 6 mm, 0,86 g a 45 m / s
G - Resistente al calor radiante
K - Resistencia al deterioro de la superficie por partículas finas (opcional)
N - Resistencia a la neblina o nebulización (opcional)
S - Extra fuerte, resiste una bola de 22 mm, 43 g que cae a 1,30 m
T - Resistencia mecánica contra partículas que viajan a altas velocidades y temperaturas extremas
Marcas lentes
La marca de la lente debe incluir: El número de escala para lentes de filtración y el nombre del fabricante (logotipo o marca recomendados por el fabricante).
Protección de radiación
2 - Protección UV (EN 170). El número 2 indica que el filtro puede afectar el reconocimiento de color
2C o 3 - Protección UV (EN 170). El número 2C (anteriormente 3) indica que el filtro permite un buen reconocimiento del color
4 - Protección infrarroja (EN 171). es decir, protección contra el calor
5 - Protección solar (EN 172). es decir, protección contra el deslumbramiento del sol 100% UV - sin protección infrarroja (IR)
6 - Protección solar (EN 172). es decir, protección contra el deslumbramiento del sol 100% UV - con protección infrarroja (IR)
NB: la escala de UV puede variar según la fuente y la aplicación. Por favor, póngase en contacto con VWR para obtener más información.
Calidad óptica
1 - Clase 1 Alta calidad óptica, adecuada para uso regular. Poder de refracción de ± 0,06 dioptrías
2 - Clase 2 Calidad óptica media, adecuada para uso ocasional. Potencia de refracción de ± 0,12 dioptrías
3 - Clase 3 Baja calidad óptica, adecuada para un uso excepcional. Potencia de refracción de ± 0,25 dioptrías
Adventencias 
F - Máxima protección para gafas con brazos laterales
B - Máxima protección para gafas
A - Protección máxima para las protecciones faciales
Si los símbolos S, F, B y A no son los mismos para la lente y el cuadro, el nivel inferior debe asignarse a las gafas protectoras.