Normas europeas para la protección de cabeza
Normas
EN 397Cascos de protección para la industria contra caída de objetos
EN 812Cascos/Gorras protectoras contra golpes contra objetos 
EN 443Cascos de protección contra incendios
EN 14052Cascos de alta seguridad
EN 50365Cascos aislantes para uso en instalaciones de baja tensión (1000 V ac or 1500 V dc)
EN 12492Cascos para montañeros
Marcas
Todos los cascos de seguridad que se venden en Europa están certificados como equipos de protección personal europeos y tienen los siguientes símbolos como garantía de calidad:
  • marca CE
  • Fecha de fabricación (día/mes/año)
  • Número de molde del producto
  • Número de turno
  • Material y propiedades 
  • Talla del casco
Mantenimiento
  • Limpie su casco regularmente con jabón, agua y un paño suave.
  • Almacenar fuera de la luz solar directa (entre 5 y 25 ° C).
  • Mantenga su casco alejado de productos químicos como pintura y solventes.
  • Inspeccione la calidad de su casco regularmente y reemplácelo si es necesario.
  • Reemplace su casco una vez cada 5 años.
  • El arnés del casco debe ser reemplazado cada año.