Normas europeas para guantes de protección
Marcado CE de guantes de protección
Los guantes de protección son equipos de protección personal o EPI. Los productos EPI están certificados de acuerdo con la Directiva Europea 89/686 / EC.
Esta directiva determina los requisitos fundamentales de salud y seguridad con los que los productos deben cumplir, y los procedimientos que deben completarse antes de colocar un producto de EPI en el mercado interno. La indicación visible de conformidad se coloca con la marca CE.
Nueva regulación EPI (EU) 2016/425
A partir del 21 de abril de 2018, la Directiva 89/686 / CEE quedará derogada por el nuevo Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, sobre equipos de protección personal.
El nuevo Reglamento de EPI está alineado con la nueva política del Marco Legislativo. Además, modifica ligeramente el alcance y la categorización de riesgos de los productos. También aclara las obligaciones documentales de los operadores económicos. Los productos con la marca CE de acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/425 pueden comercializarse a partir del 21 de abril de 2018. Desde el 21 de abril de 2019, todos los productos comercializados deben estar certificados y certificados CE bajo el Reglamento (UE) 2016 / 425.
3 categorías
Categoría I: Protección de EPI contra riesgos menores
Categoría II: Protección de EPI contra riesgos moderados
Categoría III: protección del EPI contra lesiones mortales o daños irreversibles
Normas europeas
EN 420: requisitos generales para guantes de protección
EN 374 (partes 1 a 3): guantes de protección contra productos químicos y microorganismos
AQL (penetración, prueba de fuga de aire y agua):
Nivel de rendimiento: Nivel 3
Unidad de nivel de calidad aceptable: <0,65
Nivel de inspección: G1
Nivel de rendimiento: Nivel 2
Unidad de nivel de calidad aceptable: <1,5
Nivel de inspección: G1
Nivel de rendimiento: Nivel 1
Unidad de nivel de calidad aceptable: <4,0
Nivel de inspección: S4
![]() |
EN 374: Pictograma de guantes resistentes a productos químicos (código de 3 dígitos). El código se refiere a las letras de los códigos de los productos químicos (de una lista de 12 sustancias químicas estándar definidas), para los cuales se ha obtenido un tiempo de avance de al menos 30 minutos. |
Letra Código | Sustancia Química | número CAS | Clase |
A | Metanol | 67-56-1 | Alcohol primario |
B | Acetona | 67-64-1 | Cetona |
C | Acetonitrilo | 75-05-8 | Compuesto de nitrilo |
D | Diclorometano | 75-09-2 | Parafina clorada |
E | Disulfuro de Carbono | 75-15-0 | Compuesto orgánico que contiene azufre |
F | Tolueno | 108-88-3 | Hidrocarburo aromático |
G | Dietilamina | 109-89-7 | Amina |
H | Tetrahidrofurano | 109-99-9 | Compuesto heterocíclico y éter |
I | Acetato de etilo | 141-78-6 | Éster |
J | n-heptano | 142-85-5 | Hidrocarburo saturado |
K | Hidróxido de sodio 40% | 1310-73-2 | Base inorgánica |
L | ácido sulfurico 96% | 7664-93-9 | Ácido mineral inorgánico |
![]() |
El pictograma del guante "bajo en químicos resistentes" o "a prueba de agua" se utilizará para aquellos guantes que no alcancen un tiempo de avance de al menos 30 minutos contra al menos tres químicos de la lista definida, pero que cumplan con la prueba de penetración, y tener un AQL de 4 o menor. |
![]() |
El pictograma 'microorganismo' se usa cuando el guante se ajusta al menos a un nivel de rendimiento 2 para la prueba de penetración. |
![]() |
EN 388: Protección contra riesgos mecánicos (código 4-dígitos) a. Resistencia a la abrasión (nivel de rendimiento 0 - 4) b. Resistencia al corte de la cuchilla (nivel de rendimiento 0 - 5) c. Resistencia al rasgado (nivel de rendimiento 0 - 4) d. Resistencia a la perforación (nivel de rendimiento 0 - 4) |
![]() |
|
![]() |
(código 3-dígitos) |
![]() |
|
![]() |
Requirementos (niveles EN) | Tipo A | Tipo B (alta destreza, soldadura TIG) |
Abrasión | 2 | 1 |
Corte | 1 | 1 |
Rasgadura | 2 | 1 |
Perforación | 2 | 1 |
Inflamación | 3 | 2 |
Contacto calor | 1 | 1 |
Calor convectivo | 2 | - |
Pequeñas salpicaduras | 3 | 2 |
Destreza | 1 | 4 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Recomendaciones sobre resistencia química
Chemical (synonyms) | CAS no. | VWR Nitrile | VWR Nitrile light, 240 mm |
VWR Nitrile light, 300 mm |
VWR Nitrile extra light |
Acetic acid (10%)(methyl carbon acid) | 64-19-7 | n.t. | Level 6 | Level 6 | Level 6 |
Acetone 2-propanone, methyl ketone) | 67-64-1 X | X | X | X | |
Acetonitrile (cyanomethane, ethyl nitrile) | 75-05-8 | X | X | X | X |
Acryl amide (40%) (acrylic acid amide) | 79-06-1 | Level 6 | Level 6 | Level 6 | Level 6 |
Ammonium hydroxide (25%) | 1336-21-6 | n.t. | A | A | n.t. |
Benzalconium chloride liquid (quats) | 63449-41-2 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. |
Chlorhexidindigluconate (0,5%) | 18472-51-0 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. |
Chloroform (trichloromethane) | 67-66-3 | X | X | X | X |
Cyclohexanol (hexalin / at 23 °C) | 108-93-0 | Level 4 | Level 3 | Level 3 | n.t. |
Dichloromethane (methylene chloride, freon 30) | 75-09-2 | X | X | X | X |
Diethyl amine (DEA) | 109-89-7 | X | X | X | X |
Diethyl ether (diethyloxide, ethoxyethane) | 60-29-7 | X | X | X | X |
Dimethylsulphoxide DMSO (deltan, demasorb) | 67-68-5 | X | X | X | X |
Ethanol (20%) (ethyl alcohol) | 64-17-5 | Level 6 | Level 6 | Level 6 | Level 1 |
Ethanol (40%) (ethyl alcohol) | 64-17-5 | Level 1 | Level 1 | Level 1 | A |
Ethanol (70%) (ethyl alcohol) | 64-17-5 | Level 1 | Level 1 | Level 1 | A |
Ethanol (80%) (ethyl alcohol) | 64-17-5 | Level 1 | A | A | A |
Ethanol p.a. (ethyl alcohol) | 64-17-5 | n.t. | A | A | A |
Ethidium bromide (1%) (homidium bromide) | 1239-45-8 | Level 6 | Level 6 | Level 6 | Level 6 |
Ethyl acetate (aceto acid ether) | 141-78-6 | A | A | A | X |
Formaldehyde (37%) with methanol (10%) (formalin, methyl aldehyde)* | 50-00-0 | Level 6 | Level 3 | Level 6 | Level 1 |
Gasoline (heavy, bp 150 – 190 °C) | 8032-32-4 | X | X | X | X |
Glutaraldehyde (5%) (1,3-diformylpropane, glutaral) | 111-30-8 | Level 6 | Level 6 | Level 6 | Level 6 |
Heptane-n | 142-82-5 | A | X | X | X |
Hexane-n | 110-54-3 | A | A | A | A |
Hydrochloric acid (10%) (muriatic acid, chlorohydric acid) | 7647-01-0 | n.t. | Level 6 | n.t. | Level 6 |
Hydrochloric acid (36%) (muriatic acid, chlorohydric acid) | 7647-01-0 | Level 3 | Level 2 | Level 3 | A |
Hydrofluoric acid (40%) | 7664-39-3 | Level 1 | n.t. | n.t. | n.t. |
Isopropyl alcohol (40%) ((2-propanol, isopropanol, IPA) | 67-63-0 | Level 1 | Level 1 | Level 1 | Level 1 |
Isopropyl alcohol (70%) ((2-propanol, isopropanol, IPA) | 67-63-0 | Level 1 | Level 1 | Level 1 | Level 1 |
Isopropyl alcohol p.a. (2- propanol, isopropanol, IPA) | 67-63-0 | Level 1 | Level 1 | Level 1 | A |
Methanol (5%) (methyl alcohol) | 67-56-1 | n.t. | Level 6 | Level 6 | n.t. |
Methanol p.a. (methyl alcohol) | 67-56-1 | A | A | A | X |
Nitric acid (10%) (aqua fortis, spirit of nitre) | 7697-37-2 | Level 6 | Level 6 | Level 6 | Level 6 |
Nitric acid (36%) (aqua fortis, spirit of nitre) | 7697-37-2 | Level 4 | A | A | A |
Nitric acid (50%) (aqua fortis, spirit of nitre) | 7697-37-2 | Level 4 | A | A | A |
Phenol (10%) (carbolic acid, benzenol, hydroxybenzene) | 108-95-2 | Level 2 | A | A | A |
Phenol (80%) (carbolic acid, benzenol, hydroxybenzene) | 108-95-2 | Level 2 | A | A | A |
Phosphoric acid (30%) (orthophosphoric acid) | 7664-38-2 | n.t. | Level 6 | Level 6 | Level 6 |
Potassium hydroxide (30%) (caustic potash, lye) | 1310-58-3 | Level 6 | Level 6 | Level 6 | Level 6 |
Sodium hydroxide (30%)(caustic soda, lye, white caustic) | 1310-73-2 | Level 6 | Level 6 | Level 6 | Level 6 |
Sodium hydroxide (40%)(caustic soda, lye, white caustic) | 1310-73-2 | Level 6 | Level 6 | Level 6 | Level 6 |
Sulphuric acid (96%) (vitriol) | 7664-93-9 | Level 1 | A | A | n.t. |
Toluene (methylbenzol, phenylmethane, toluol) | 108-88-3 | X | X | X | X |
Trichlorethane (methyltrichloromethane) | 71-55-6 | X | X | X | X |
Xylene (xylol, dimethylbenzene) | 95-47-6 | X | X | X | X |