Normas europeas para la protección respiratoria
Los respiradores se prueban con los estándares europeos pertinentes y con la marca CE.
Todos los respiradores llevan la marca CE más el estándar europeo y marcas de categoría de rendimiento.
EN 149:2001+A1:2009: La máscara filtrante y los respiradores de partículas
- NR No reutilizable (solo cambio único)
- R Reutilizable (debe resistir la limpieza y la desinfección)
- Sufijo D Prueba de obstrucción de dolomita opcional
- Prueba de dolomita: prueba que demuestra la resistencia del respirador a la obstrucción con el tiempo. Esto asegura una mejor comodidad respiratoria y menos fatiga del trabajador.
EN 405Respiradores de media máscara con filtro de válvula para gases y / o partículas
EN 140Piezas de cara de media máscara
EN 136Piezas de cara completa
EN 137Aparato de respiración autónomo de aire comprimido de circuito abierto
EN 143Filtros de partículas
EN 146Respiradores motorizados, capuchas y cascos
EN 147Respiradores motorizados, máscaras completas
EN 270Suministro de aire, servicio pesado
EN 371Filtros de gas y / o combinados para usar contra compuestos orgánicos de bajo punto de ebullición
EN 402Aparatos de escape. SCBA con máscara completa o conjunto de boquilla
EN 529Selección, uso y cuidado de las vías respiratorias
EN 1146Aparatos de escape de aire comprimido con capucha
EN 1835Suministro de aire, trabajo liviano
EN 12941Respiradores, capuchas y cascos eléctricos
EN 12942Respiradores motorizados, máscaras completas
EN 14387Filtros de gas y vapor
Clasificación de filtros de partículas
FFMáscara facial filtrante (FFP1 - FFP2 - FFP3)
TMMáscara turbo (solo para máscaras faciales medias o completas con suministro de aire)
THCampana Turbo (solo para capuchas protectoras o cascos con suministro de aire)
Clase | Límite de penetración del filtro | Fuga interna | APF * |
1 - P1 / FFP1 - Para proteger contra partículas sólidas gruesas sin toxicidad específica |
Filtra al menos el 80% de las partículas en el aire | <22% | 4x |
2 - P2 / FFP2 - Para proteger contra aerosoles sólidos y / o líquidos identificados como peligrosos o irritantes | Filtra al menos el 94% de las partículas en el aire | <8% | 10x |
3 - P3 / FFP3 - para proteger contra aerosoles sólidos y / o líquidos tóxicos | Filtra al menos el 99% de las partículas en el aire | <2% | 20x |
* APF (factor de protección asignado)
Clasificación para filtros de gas y vapor
A1/B1Filtro de baja capacidad
A2/B2Filtro de media capacidad
A3/B3Filtro de alta capacidad
Primera clase | Capacidad | Max. concentración de sustancia tóxica en el aire contaminado |
A1/B1 | Low | 0,1 vol. % (1000 ppm) |
A2/B2 | Medium | 0,5 vol. % (5000 ppm) |
A3/B3 | High | 1,0 vol. % (10000 ppm) |
Tipo de filtro de partículas, gas y vapor | ||
Color | Tipo Filtro | Sustancia |
Blanco | P | Partículas |
Marrón | A | Gases y vapores orgánicos (BP >65 °C) |
Gris | B | Gases y vapores inorgánicos (excepto monóxido de carbono CO) |
Amarillo | E | Dióxido de azufre y otros gases y vapores ácidos |
Verde | K | Amoníaco y derivados orgánicos del amoníaco |
Rojo | Hg: incorpora filtro P3, para un solo uso | Mercurio |
Azul | NO - incorpora filtro P3 solo para un solo uso | Óxido de nitrógeno |
Marrón | AX de un solo uso | Gases y vapores orgánicos (BP ≤65 ºC) |
Violeta | SX + el nombre de la sustancia química | Filtros contra sustancias específicas según lo especificado por el fabricante |