Protección ocular
Protección ocular
Diseñado para la seguridad, diseñado para el estilo
Selección
La cartera de productos 3M Eye Protection promete gafas de calidad que proporcionan un equilibrio óptimo de comodidad, protección y diseño. Nuestros ingenieros han trabajado arduamente para garantizar que el nivel de comodidad y estilo coincida con el estándar de protección ofrecido.
Seleccionador de protección ocular de 3M™
Póster de selección de protección ocular
A fin de garantizar que la claridad de visión que proporciona la protección ocular sea aceptable para ciertos trabajos, las propiedades de refracción de las lentes deben superar un nivel determinado. Las lentes pueden dividirse en tres clases.
La clase óptica 1 está destinada a trabajos que requieren tener una visión particularmente alta durante todo el tiempo. La clase óptica 2 es para trabajos con requisitos de visión media y la clase óptica 3 es para trabajos difíciles que no presentan requisitos especiales de visión (solo se utilizan en casos excepcionales y su uso no es permanente).
También hay diferentes distorsiones ópticas que dan lugar a varios efectos de distorsión. Hay distorsiones esféricas, prismáticas, cilíndricas y astigmáticas. Las clasificaciones ópticas mencionadas anteriormente y el período de uso asociado dependen de los efectos de distorsión respectivos. Como resultado, las distorsiones esféricas se asignan a la clase óptica 1, las distorsiones prismáticas y cilíndricas a la clase óptica 2 y las distorsiones astigmáticas a la clase óptica 3.
Validación del ajuste
Como sucede con todos los equipos de protección individual, el confort está estrechamente vinculado con el cumplimiento normativo, por lo que una protección ocular con un ajuste inadecuado puede no ser suficiente para evitar lesiones en los ojos. Por tanto, la calidad y la seguridad del ajuste son extremadamente importantes.
Método sencillo de 6 pasos
Vídeo
Si bien las normas actuales sugieren que se debe considerar cuidadosamente el ajuste de las gafas, por ejemplo, BS 7029: 1999, no existe una guía específica sobre cómo evaluar el ajuste en un individuo. Hacer una evaluación basada en el tamaño y las características ajustables no siempre es adecuado para determinar el mejor ajuste y la seguridad de las gafas. El innovador 3M™ Eyewear Fit System es un método simple de seis pasos y permite una evaluación medida del ajuste.
Formación
3M ofrece una gran variedad de herramientas y de aplicaciones de software que satisfacen las necesidades de formación en seguridad de equipos de protección individual (EPI) en su lugar de trabajo.
En 3M creemos que la educación es la clave de la protección. Es esencial que los trabajadores y los responsables de seguridad entiendan los riesgos que hay para su salud en el lugar de trabajo y que sepan cómo protegerse frente estos de la mejor manera. Para ello, ofrecemos una completa formación, que se adapta a las diferentes necesidades de cada empresa y de cada individuo.
Proporcionamos formación in situ con la visita de nuestra "caravana de seguridad" móvil en toda la UE.  Nuestros equipos de servicio técnico también están disponibles para prestar sus conocimientos expertos sobre la industria de la salud y la seguridad.
Productos destacados
Gafas de seguridad 3M™ SecureFit™ serie 400X
Gafas de seguridad 3M™ SecureFit™ de las series 400X compuestas por una lente sin montura y unas patillas anchas y flexibles para una sólida protección lateral sólida y popular para utilizar en combinación con orejeras. Las patillas también cuentan con tecnología de templo de difusión de presión (PDT) de 3M™, que permiten que las patillas de las gafas de seguridad se ajusten naturalmente al tamaño de cabeza de cada persona, lo que brinda a los usuarios un ajuste seguro y cómodo. Reduce el deslizamiento de los movimientos de la cabeza. El protector de cejas contorneado descansa cómodamente contra la frente y ayuda a proporcionar una cobertura adicional de las partículas volátiles. Puente nasal suave para un ajuste cómodo. Están disponibles en 7 opciones de lentes.
Ver el producto
Gafas de seguridad 3M™ Solus™ serie 1000
Una lente empañada puede resultar frustrante y desafiante. Quitarse las gafas para limpiar el vaho puede exponer los ojos a un riesgo de impacto y escombros potencialmente peligrosos en el lugar de trabajo. Las gafas protectoras de la serie 3M™ Solus™ 1000 cuentan con un recubrimiento de lentes antivaho Scotchgard™ que ayuda a los trabajadores a ver con claridad durante más tiempo, proporcionando una resistencia al vaho más duradera que los recubrimientos antivaho tradicionales. El revestimiento antivaho 3M™ Scotchgard™ Protector resiste el empañamiento durante más tiempo que los recubrimientos antiniebla tradicionales, hasta 25 lavados con agua.* *Basado en pruebas internas de 3M de ciclos de lavado de agua corriente seguidos de pruebas antivaho según el método de prueba EN168.
Gafas de seguridad 3M™ SecureFit™ serie 3700
Las gafas de seguridad 3M™ SecureFit™ de la serie 3700 son nuestras gafas de seguridad diseñadas para aquellas personas con uso de gafas prescrito. Cuentan con patillas de trinquete ajustables con tecnología de patilla con difusión de la presión (PDT) para garantizar un ajuste preciso y una pieza nasal de tacto suave que contribuya a una mayor comodidad. La lente de policarbonato está disponible con recubrimiento 3M™ Scotchgard™ antiniebla / antiarañazos para una mayor durabilidad y una mejor visión. Disponible en tres colores de patilla y siete opciones de lentes, incluidos los tintes de lentes IR.
Gafas de seguridad 3M™ GoggleGear™ serie 500
Las gafas de seguridad 3M™ Goggle Gear™ de la serie 500 cuentan con un diseño de bajo perfil con una cinta ajustable, ventilación indirecta y revestimiento protector antivaho/antiarañazos 3M™ Scotchgard™.