Protección respiratoria
Respiratorias
La innovación impulsada por la ciencia que contribuye a proporcionar comodidad, ajuste y protección
3M pone a su disposición la más amplia gama de respiradores desechables, reutilizables y con suministro eléctrico de aire para el más amplio espectro de aplicaciones industriales y de otra índole, con una calidad auténtica sin parangón y que mejora en las condiciones más difíciles.
Mascarillas reutilizables 3M™ Secure Click™ de las series HF-800
Diseñadas con características inteligentes e intuitivas, las máscaras respiratorias reutilizables 3M™ Secure Click™ de las series HF-800 Series son simples, cómodas y fiables. Disponibles en tres tamaños: pequeño, mediano y grande, nuestras máscaras respiratorias incluyen una membrana opcional para hablar. Las nuevas series 3M™ Secure Click™ cuentan con una conexión de cartucho/de filtro simple. Funciona a modo de cinturón de seguridad. Simplemente alinee las conexiones y empuje hasta que escuche un clic y siéntase seguro, pues los filtros y cartuchos están instalados correctamente.
Respirador de aire intrínsecamente seguro 3M™ Versaflo™ de las series TR-800+
Utilice 3M™ Versaflo™ respirador de aire intrínsecamente seguro serie TR-800 para la protección cuando trabaje en atmósferas peligrosas. Como parte de la familia Versaflo, cuando se combina con los cabezales, los cinturones y otros accesorios de Versaflo, nuestro turbo de aire se convierte en parte de un sistema de respirador con homologación CE que incluye; múltiples velocidades, alarmas audibles y visuales, y la capacidad de trabajar con una amplia variedad de filtros de gas, vapor y partículas. La comodidad se maximiza con tres caudales seleccionables por el usuario y un flujo de aire controlado, y es fácil identificar y diferenciar de las versiones no IS de la familia de productos Versaflo gracias a los puntos de contacto de color amarillo brillante. El TR-800 está aprobado de conformidad con los requisitos de la zona 0 y, por lo tanto, puede ser adecuado para áreas donde se esperan atmósferas potencialmente explosivas y permanentes en operaciones normales.
Respirador de aire 3M™ Versaflo™ de las series TR-600+
El 3M™ Versaflo™ Powered Air Turbo TR-600 lleva todo el sistema a nuevos niveles de fiabilidad, control y confort. Con la representación de la evolución avanzada de la tecnología con una mayor excelencia en la seguridad respiratoria del aire, su campo de protección se ha extendido y es ahora mejor que nunca. Dependiendo del tipo de filtro utilizado, proporciona protección contra partículas, gases o vapores, o contra una combinación de estos.
Capuchas y cubrecabezas 3M™ Versaflo™ serie S
Las capuchas y fundas de la serie S 3M™ Versaflo™ cuentan con suspensiones ajustables (la mayoría de los modelos) y las almohadillas de confort suaves ayudan a proporcionar un excelente ajuste, estabilidad y seguimiento. Las campanas de suspensión y las fundas para la cabeza incluyen amplios sellos faciales con elástico suave para una mayor comodidad y un menor ruido del flujo de aire. La suspensión reutilizable permite a los usuarios modificar la distribución del flujo de aire dentro del capó para adaptarse a las necesidades de confort personal.