Limpieza y seguridad del lugar de trabajo
Haga que sus instalaciones sean seguras y limpias con los máximos estándares en seguridad y limpieza de pisos y brinde confianza a sus empleados y socios durante su visita.
Nuestras soluciones le proporcionan la máxima calidad de rendimiento y le ayudan a simplificar las complejas tareas de limpieza y mantenimiento.
Limpieza comercial
Si exige los más altos estándares de limpieza e higiene, debe exigir una solución 3M para todas sus necesidades de limpieza.
Nuestras soluciones líderes en la marca no solo limpian pisos y superficies más a fondo; también ayudan a mantener la suciedad a raya. Y dado que trabajan más duro, durante más tiempo, le permiten mantener una imagen de empresa impoluta reduciendo al mismo tiempo la tensión en el personal de limpieza y su presupuesto.
Seguridad de las instalaciones
Los resbalones, tropiezos y derrames son incidentes comunes en el lugar de trabajo. Aunque ocurren todos los días, estos accidentes ponen en riesgo la seguridad de su personal, así como de los visitantes de sus instalaciones. La deficiente seguridad de las instalaciones en el lugar de trabajo puede socavar la productividad de personal, dañar su reputación corporativa y, en última instancia, mermar sus resultados.
Sabemos lo importante que es el estado del suelo para la seguridad de sus instalaciones. En 3M hemos creado una cartera de productos de seguridad para instalaciones que mantienen su suelo seguro, limpio y con buen aspecto, manteniendo los costos bajos.
Productos destacados
Tapete ultralimpio 4300 3M™ Nomad™
Este tapete de control de contaminación es un tapete desechable que recoge polvo y consta de 40 hojas recubiertas con un adhesivo sensible a la presión. Está diseñado para ayudar a proteger áreas limpias donde la limpieza y la higiene son esenciales. Puede ayudarle a obtener la certificación ISO14644-1 Clase 4 a 8 para salas limpias.
Tapete acolchado 3M™ Safety-Walk™ 5270E
Tapete antifatiga de espuma de vinilo enrollada de resorte que se comprime de manera uniforme y continua, proporcionando mayor comodidad y menos fatiga. La parte superior texturizada proporciona un alto coeficiente de fricción para la resistencia al deslizamiento. La parte superior firme tiene un recubrimiento especial resistente a la grasa y al aceite. Diseñado para el uso industrial ligero a medio. Borde integral negro.
Cinta de uso general de la serie 600 3M™ Safety-Walk™ resistente al deslizamiento
Ideal para colocar dentro, debajo y alrededor de las máquinas para captar el goteo. Es altamente sorbente y no granular, por lo que no dañará el equipo de la planta. Cada caja absorbe 37,5 galones y contiene 100 almohadillas. Este sorbente de alta capacidad tiene un scrim en un lado para aumentar la resistencia y ayudar a eliminar la pelusa. Esta almohadilla de práctico tamaño permite al usuario esparcir rápidamente el sorbente por encima y a lo largo de un derrame. También se puede utilizar en una superficie de trabajo en previsión de un derrame o a modo de toallita.
Sorbentes de mantenimiento 3M™
Ideal para colocar dentro, debajo y alrededor de las máquinas para caprar el goteo. Es altamente sorbente y no granular, por lo que no dañará el equipo de la planta. Cada caja absorbe 37,5 galones y contiene 100 almohadillas. Este sorbente de alta capacidad tiene un scrim en un lado para aumentar la resistencia y ayudar a eliminar la pelusa. Esta almohadilla de práctico tamaño permite al usuario esparcir rápidamente el sorbente por encima y a lo largo de un derrame. También se puede utilizar en una superficie de trabajo en previsión de un derrame o a modo de toallita.
Scotch-Brite™ Almohadillas de suelo de doble cara limpieza y brillo
Confiere brillo al suelo a medida que limpia con ellas. Con el uso repetido, sus pisos logran gradualmente resultados de calidad bruñida sin el paso adicional de bruñido real. Utilizando un depurador automático de baja velocidad con agua simple o limpiador neutro, elimina eficazmente las marcas de desgaste más rápido que las almohadillas de piso tradicionales y dura significativamente más (hasta 40.000 metros cuadrados). Así podrá mantener un reflejo brillante con menos tiempo, esfuerzo y equipo.
Recursos
Limpiador 3M™ de acero inoxidable y aerosol de pulido
Ideal para superficies de acero inoxidable, cromo, plásticos laminados y aluminio. Con una fórmula de alto brillo, limpia sin rayas ni acumulación, resiste las huellas dactilares y enmascara las manchas superficiales. Agradable fragancia a lima.