Monitorización de la esterilización
3M es uno de los líderes mundiales en soluciones de monitorización de la esterilización. Nuestra cartera completa de productos diferenciados y clínicamente preferentes puede ayudarle a optimizar sus operaciones y a estandarizar sus protocolos.
Los productos como los indicadores biológicos de consulta súperrápida 3M™ Attest™ Super pueden reducir significativamente el tiempo requerido para consultar la información crítica sobre el proceso de esterilización. Nuestro integrador químico Tipo 5 3M™ Cumplir™ (SteriGage™) cuenta con tecnología de tinta frontal móvil, con un resultado fácil de interpretar 'Aceptar o rechazar' y la cinta indicadora de vapor sin plomo 3M™ Comply™ presenta las reconocidas tecnologías adhesivas de 3M para garantizar la seguridad del paquete, además de proporcionar la información de un vistazo que necesita para confirmar rápidamente la exposición a la esterilización.
Productos destacados
Sistema de prueba electrónica 3M™ para esterilizadores a vapor (ETS)™
ETS es un dispositivo de prueba electrónico fácil de usar que proporciona información completa, objetiva e independiente sobre las variables críticas del proceso de esterilización por vapor en el que se utiliza. ETS ofrece una alternativa innovadora al paquete de pruebas tradicional de Bowie y Dick y sus derivados.
Indicador biológico de lectura súper rápida 3M™ Attest™ 1492V para la esterilización a vapor
El indicador biológico proporciona resultados de BI en 24 minutos en el lector automático 3M Attest 490. Es apropiado para la eliminación dinámica de aire (pre-vacío y SFPP): 135 ° C (275 ° F) 3 min. Cumple con los requisitos de rendimiento ISO para indicadores biológicos y contiene organismos viables que proporcionan una medida directa de la letalidad
3M™ Attest™ autolector, 490
Este lector automático dual está diseñado para su uso con los indicadores biológicos 1491, 1492V y 1295 3M™ Attest™ Posee una pantalla inteligente con función de cuenta regresiva hasta el resultado. La pantalla se puede ver de forma remota utilizando su PC. Utilice la misma aplicación web 3M™ que utiliza ahora para el estado y los resultados de BI en tiempo real para preservar los registros digitales
Indicadores de integración química de vapor 3M™ Comply™ SteriGage™
Los integradores químicos de vapor SteriGage 3M cumplen con los requisitos de prestaciones de la norma EN ISO 11140- 1. Los integradores químicos de vapor 3M Comply SteriGage están diseñados para detectar con precisión pequeños cambios en todos los parámetros críticos de esterilización definidos en todo el rango de esterilización común en los procesos de esterilización por gravedad y pre-vacío.
Cinta indicadora de vapor 3M™ Comply™
Una cinta indicadora de vapor fiable que proporciona información inmediata si el paquete ha sido expuesto a una esterilización de vapor adecuada. Las líneas indicadoras químicas se oscurecerán al exponerse a un proceso de esterilización por vapor.