VWR presenta soluciones 3M para la protección auditiva
Hearing Protection
Easy solutions to complex hearing protection challenges
En su calidad de socio estratégico de VWR en soluciones de seguridad y equipo de protección personal, 3M es vehemente en su objetivo de proteger la salud de los trabajadores y garantizar su seguridad en cualquier tipo de sector y entorno laboral.
3M, como autoridad internacional en la solución de los más complejos problemas relativos a la protección auditiva, comercializa magníficos servicios y herramientas: desde la detección hasta la validación, sin olvidar la protección auditiva.
Utilice esta nueva plataforma para descargar los nuevos servicios y herramientas para complementar la oferta de equipos de protección personal de VWR.
|
TAPONES | ||||
Producto 3M | (haga clic para hacer un pedido en nuestra tienda electrónica) Descripción |
Desechable/ Reutilizable |
Características | Atenuación en dB (SNR) |
![]() |
Tapones comprimibles 3M™ La solución desechable estándar para periodos prolongados de exposición a ruidos. |
Desechable |
Detección metálica/ |
de 28 dB a 39 dB |
![]() |
La solución inteligente para una protección auditiva económica e higiénica. No es necesario comprimirlos. |
Desechable/ |
Con cordón/colores |
de 28 dB a 35 dB |
![]() |
Tapones desechables premoldeados 3M™ Solución práctica y reutilizable en paquete resellable o caja de almacenamiento |
Reutilizables |
Con cordón/detección metálica/transparente/atenuación baja |
de 20 dB a 35 dB |
![]() |
El modo más cómodo de tener los tapones 3M listos para los usuarios |
|||
OREJERAS/TAPONES CON BANDA DE SUJECIÓN | ||||
![]() |
Tapones para los oídos con banda de sujeción La solución perfecta para un uso intermitente y una baja exposición al ruido |
Reutilizables |
Multiposición/formas semiesféricas/baja atenuación |
de 23 dB a 26 dB |
![]() |
Todas disponibles con cinta para la cabeza o montadas en el casco Separador de nuevo diseño que mejora la atenuación. |
Reutilizables |
Cinta para la cabeza/ |
de 26 dB a 28 dB |
![]() |
Orejeras, Peltor™ serie X |
Reutilizables |
Cinta para la cabeza/montada en el casco |
de 26 dB a 28 dB |
![]() |
Orejeras Peltor™ serie X |
Reutilizables |
Cinta para la cabeza/montada en el casco |
de 34 dB a 35 dB |