Soluciones 3M para la industria farmacéutica
Soluciones de seguridad y de salud para la industria farmacéutica.
Puede confiar en 3M para equipar a los profesionales de la salud y la seguridad con soluciones de equipos de protección personal para el mundo multifacético de la fabricación farmacéutica.
Principales procesos y tareas de fabricación farmacéutica:
Ingredientes farmacéuticos activos
Ayudar a los líderes de salud y seguridad con los últimos avances en equipos de protección personal a la hora de abordar los desafiantes riesgos ocupacionales en el lugar de trabajo de API, incluidas las API de alto rendimiento con un OEL inferior a 1 μg / m3.
Formulación y envasado
Aprovechar las innovaciones en equipos de protección personal al abordar los riesgos de salud y seguridad ocupacional para la formulación y el envasado de sustancias farmacológicas.
Mantenimiento y Limpieza
Entrega de soluciones de EPP para posibles riesgos ocupacionales con actividades de mantenimiento en curso, incluida la descontaminación o limpieza de salas limpias o locales de producción con agentes de limpieza desafiantes como el ácido peracético y el peróxido de hidrógeno.
PELIGROS MÁS COMUNES EN LA FABRICACIÓN FARMACÉUTICA:
- RESPIRATORIOS
- EXPOSICIÓN AL RUIDO
- EXPOSICIÓN DE LA PIEL
- LESIONES EN LOS OJOS Y LA CARA
- TRABAJO EN ALTURAS
- ENCENDIDO
Mascarillas reutilizables 3M™ Secure Click™ de las series HF-800
Diseñadas con características inteligentes e intuitivas, las máscaras respiratorias reutilizables 3M™ Secure Click™ de las series HF-800 son simples, cómodas y fiables. Las nuevas series 3M™ Secure Click™ cuentan con una conexión de cartucho/filtro simple. Funciona a modo de cinturón de seguridad. Simplemente alinee las conexiones y empuje hasta que escuche un clic y siéntase seguro, pues los filtros y cartuchos están instalados correctamente.
Sistema suministrador de aire turbo TR-800 Versaflo™ de 3M™
TR-800 es un turbo de aire de propulsión intrínsecamente seguro de la gama 3M™ Versaflo™. En combinación con la gama Versaflo™ de cabezales, filtros y accesorios, TR-800 proporciona protección contra diversos riesgos de gases y partículas. La comodidad se maximiza con tres caudales seleccionables por el usuario y un flujo de aire controlado.
Auriculares 3M™ PELTOR™ LiteCom
Los auriculares 3M™ PELTOR™ LiteCom son nuestros protectores auditivos con entornos de comunicación bidireccional preprogramados incorporados para ayudarle a comunicarse de manera eficiente a pesar de ruidos peligrosos.
Tapones auditivos 3M™ E-A-R™ Express™
Los tapones auditivos 3M™ E-A-R™ Express™ son nuestros tapones auditivos reconocibles amarillos y azules con una punta de espuma con forma y tamaño para un ajuste cómodo. Pueden reducir los niveles de ruido en 28 dB y tienen un agarre de inserción higiénico.
Gafas de seguridad 3M™ SecureFit™ serie 400
Gafas de seguridad 3M™ SecureFit™ de las series 400 compuestas por una lente sin montura y unas patillas anchas y flexibles para una sólida protección lateral y popular para utilizar en combinación con orejeras. Las patillas también cuentan con tecnología de templo de difusión de presión (PDT) de 3M™, que permiten que las patillas de las gafas de seguridad se ajusten naturalmente al tamaño de cabeza de cada persona, lo que brinda a los usuarios un ajuste seguro y cómodo. Reduce el deslizamiento por los movimientos de la cabeza. El protector de cejas contorneado descansa cómodamente contra la frente y ayuda a proporcionar una cobertura adicional de las partículas volátiles. Puente nasal suave para un ajuste cómodo. Están disponibles en 7 opciones de lentes.
Sistema de prueba electrónica 3M™ para esterilizadores a vapor (ETS)™
ETS es un dispositivo de prueba electrónico fácil de usar que proporciona información completa, objetiva e independiente sobre las variables críticas del proceso de esterilización por vapor en el que se utiliza. ETS ofrece una alternativa innovadora al paquete de pruebas tradicional de Bowie y Dick y sus derivados.
Tapete ultralimpio 4300 3M™ Nomad™
Este tapete de control de contaminación es un tapete desechable que recoge polvo y consta de 40 hojas recubiertas con un adhesivo sensible a la presión. Está diseñado para ayudar a proteger áreas limpias donde la limpieza y la higiene son esenciales. Puede ayudarle a obtener la certificación ISO14644-1 Clase 4 a 8 para salas limpias.
Señalización de carril y advertencia de peligro
Una cinta para cada trabajo. Ya esté marcando una pared, una tubería o un muelle de carga, 3M tiene la durabilidad correcta del producto, la flexibilidad y el color vibrante adecuados que necesita para ayudarle a maximizar su flujo de trabajo, seguridad y apariencia de fábrica o almacén.
- Soporta áreas de bajo a alto tráfico
- Hace que los diseños de pisos sean fáciles y rápidos de cambiar
- Rápida y fácil de aplicar
- Extracción limpia de una sola pieza de muchas superficies
- Alta visibilidad a largo plazo y resistencia a la abrasión