Protección contra caídas
3M ofrece todo lo que necesita para trabajar en altura. Descubra una amplia gama de equipos y soluciones anticaídas fiables, cómodos, innovadores y de alta calidad; anclajes, arneses, conectores, equipos de rescate y evacuación, sistemas de cordajes de rescate verticales y horizontales temporales y permanentes, equipos de espacios confinados, servicios de capacitación profesional y demás.
Vea nuestro seminario online: protección contra caídasNuestra misión consiste en proporcionarle una solución integral. Es por eso que contamos con un equipo de ingenieros de aplicaciones especializados que pueden asesorarle en la evaluación de riesgos, el desarrollo de proyectos y la solución de trabajo en altura más adecuada para sus necesidades.
En 3M combinamos innovación técnica y experiencia con nuestra pasión por la fabricación de productos de la máxima calidad. 3M™ Fall Protection eleva la seguridad de los trabajadores a nuevas cimas con las marcas probadas y fiables DBI-SALA® y Protecta® de equipos y soluciones de protección contra caídas. Estas soluciones incluyen arneses innovadores, cordones, anclajes, cordajes de rescate horizontales, sistemas de acceso, equipos de rescate y evacuación, soluciones de espacios confinados, todos los EPP o equipos de protección personal necesarios para la protección personal contra caídas y mucho más.
Cumplimos con los estándares y códigos más rigurosos del mundo, incluidos CE y ANSI, lo que le brinda la máxima libertad y fiabilidad. ¡Hasta el cielo!
Producto destacado
Sistema Davit DBI-SALA® de corto alcance
Espacio confinado 3M™ DBI-SALA® HC (alta capacidad) el sistema Davit de corto alcance está construido en aluminio con recubrimiento en polvo y presenta un diseño modular para facilitar el transporte y el almacenamiento. Nuestro sistema es ajustable, proporcionando flexibilidad durante la instalación. Este producto está certificado según EN795:2012, CEN/TS 16415:2013, EN1496:2012, y cumple con los requisitos de la directiva de máquinas 2006/42EC para la manipulación de materiales.
Sistema Davit DBI-SALA® de corto alcance
El arnés de rescate 3M™ DBI-SALA® Delta™ Comfort es uno de nuestros arneses más populares con un acolchado cómodo, con un ajuste y sensación ergonómicos, hebillas ligeras y correas de alta resistencia. Tiene un patrón triangular sin enredos, lo que crea un marco que permite que el arnés se pueda poner fácilmente.
DBI-SALA® Sealed-Blok™ SRL con winch de recuperación
Nuestro cordaje de rescate autorretráctil de recuperación 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ ha sido diseñado para hacer frente a los entornos más hostiles. Con todas las características de nuestro Sealed-Blok™ estándar más un cabrestante de recuperación de tres vías. El diseño de servicio pesado es resistente a la corrosión, con placas finales de acero inoxidable y carcasa de aluminio. Para garantizar la fiabilidad y la calidad de la protección contra caídas en aplicaciones como aparejos de petróleo y gas, espacios confinados, entornos de agua salada, entornos sucios y plantas de aguas residuales, Sealed-Blok™ presta servicio en el campo desde hace muchos años.
D - Trípode 3M™ Protecta®
En cuanto a la entrada / rescate de espacios confinados, es esencial que el equipo funcione perfecta y rápidamente. Los trípodes de aluminio Protecta® ligeros y portátiles son ideales para la entrada y recuperación de alcantarillas en espacios confinados. Se transportan fácilmente de un lugar a otro y pueden ser configurados por un trabajador. Conecte uno o dos dispositivos mecánicos, como un cabrestante o un cordaje de rescate autorretráctil de 3 vías, y estará listo para comenzar. Nuestros trípodes están cargados con características tales como patas de bloqueo, ajuste simple de estilo de pasador, soporte de dispositivo mecánico de montaje rápido y suelas de placa de banda de rodadura resistentes a deslizamientos en los pies.