Productos consumibles para control de endotoxinas
Soluciones de VWR para reducir la carga microbiana y controlar los niveles de endotoxinas en el proceso de fabricación
- Desinfectantes y alcoholes estériles (la disponibilidad puede variar según el país, por lo que deberá ponerse en contacto con el servicio local de atención al cliente de VWR para obtener más información)
- Toallitas estériles para nivel bajo de endotoxinas Amplitude™ Kappa™, secas, no tejidas, rentables, envasadas en una bolsa doble y, a su vez, en paquetes de 25 unidades, con un límite de endotoxinas de 20 UE por toallita
- Toallitas estériles para nivel bajo de endotoxinas Polynit Heatseal, secas, de poliéster, con bordes sellados, envasadas dobladas por la mitad en tres bolsas y, a su vez, en paquetes de 10 unidades, con un límite de endotoxinas de 1 UE por toallita
- Toallitas estériles para nivel bajo de endotoxinas PROSAT® PS-911, de polipropileno, presaturadas con un 70% de IPA de calidad farmacéutica y un 30% de agua desionizada, envasadas en una bolsa doble y, a su vez, en fundas que se pueden volver a cerrar de 30 unidades, con un límite de endotoxinas de 20 UE por toallita
- Toallitas estériles para nivel bajo de endotoxinas PROSAT® Polynit Heatseal, con borde sellado, de poliéster, presaturadas con un 70% de IPA de calidad farmacéutica y un 30% de agua para inyección (USP), envasadas en tres bolsas y, a su vez, en fundas que se pueden volver a cerrar de 10 unidades, con un límite de endotoxinas de 1 UE por toallita
Descripción | Material | Secas/presaturadas | Envase | Paquete | Referencia | Precio | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toallitas estériles para nivel bajo de endotoxinas Amplitude™ Kappa™; 23 x 23 cm, <20 UE/toallita | Mezcla de lyocell/poliéster no tejido | Secas | Bolsa doble, 40 x 25 toallitas | 1000 | 115-1863E | |||
Toallitas estériles para nivel bajo de endotoxinas Amplitude™ Kappa™; 30 x 30 cm, <20 UE/toallita | Mezcla de lyocell/poliéster no tejido | Secas | Bolsa doble, 40 x 25 toallitas | 1000 | 115-1864E | |||
Toallitas estériles para nivel bajo de endotoxinas Polynit Heatseal; 23 x 23 cm, <1 UE/toallita | Poliéster tejido con bordes sellados | Secas | Bolsa triple, 50 x 10 toallitas | 500 | 115-2438E | |||
Toallitas estériles para nivel bajo de endotoxinas PROSAT® PS-911; 23 x 28 cm, <20 UE/toallita | Polipropileno no tejido | 70% de IPA de calidad farmacéutica y 30% de agua desionizada | Bolsa doble, 36 x 30 toallitas | 1080 | 115-2439E | |||
Toallitas estériles para nivel bajo de endotoxinas PROSAT® Polynit Heatseal; 23 x 23 cm, <1 UE/toallita | Poliéster tejido con bordes sellados | 70% de IPA de calidad farmacéutica y 30% de agua para inyección | Bolsa triple, 55 x 10 toallitas | 550 | 115-1424E | |||
Toallitas estériles para nivel bajo de endotoxinas PROSAT® Polynit Heatseal; 30 x 30 cm, <1 UE/toallita | Poliéster tejido con bordes sellados | 70% de IPA de calidad farmacéutica y 30% de agua para inyección | Bolsa triple, 30 x 10 toallitas | 300 | 115-2440E |