Herramienta de limpieza de aisladores: mopa, cabezal de repuesto y mango
¡NOVEDAD!
Está diseñado especialmente para limpiar aisladores y otras zonas pequeñas de difícil acceso
- Es fácil de manejar y su ligero mango permite utilizarlo con una sola mano
- El cabezal giratorio de perfil bajo permite llegar a zonas de difícil acceso
- Diseñado para permitir un cambio rápido de la cubierta durante su uso, el cabezal acolchado permite limpiar diferentes superficies de forma efectiva
- Gracias a sus bordes redondeados se pueden limpiar las esquinas del aislador sin arañarlo y sin dañar su superficie
- Disponible con mangos y fundas de distintos tipos, estériles y no estériles
Descripción | Unidades | Referencia | Precio oferta | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|
Herramienta de limpieza de aisladores AlphaMop™ | 1 mopa/caja; 2 mangos (18" y 24"); 1 almohadilla de poliéster y 6 cubiertas de poliéster |
129-0273E | |||
Cubiertas esterilizadas, recambios de cubierta de poliéster y almohadillas Mini AlphaMop™ | 125 cubiertas y 25 almohadillas/caja |
141-1046E | |||
Fundas de microfibra y almohadillas de poliéster esterilizadas para la herramienta de limpieza de aisladores | 5 cubiertas y 1 almohadilla/caja; 25 bolsas/caja |
141-1047E | |||
Recambios de almohadilla de poliéster para Mini Alpha Mop | 10/paquete (10) 1 * 100 unidades | 129-0275E | |||
Recambios de funda de mopa AlphaWipe® (ISO clase 4-8) | 150 fundas de mopa/caja; 25 cubiertas/bolsa interior; 6 bolsas/caja | 129-0276E | |||
Herramienta de limpieza de aisladores Mini-AlphaMop™, juego de recambios de poliéster (ISO clase 4-8) | 150 fundas de mopa/caja; 25 cubiertas/bolsa interior; 6 bolsas interiores/caja; 6 almohadillas/caja | 141-1058E |