Unidad de dispensación y eliminación para salas limpias
Esta unidad de dispensación y eliminación independiente es una gran combinación para cualquier área de vestuario en salas limpias nuevas o ya existentes.
- Diseño atractivo, moderno y elegante
- Adecuado para todos los sectores que necesitan salas limpias
- Modular y fácil de instalar
- Material de construcción: acero inoxidable 304L con acabado pulido por electrólisis
- No necesita estar conectado a una pared
Descripción | An × F × Al (mm) | Referencia | Precio oferta | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|
Dispensador con 4 compartimentos | 800x205x600 | 134-0504E | |||
Armario de eliminación | 800x430x900 | 134-0486E | |||
Bastidor de conexión entre el dispensador y el armario | - | 134-0487E |