Award Winning Innovative ViVi-CR Cleanroom Helmet System
Sistema ViVi-CR de casco y capucha ventilado, estéril, para operarios de salas limpias asépticas
Los operarios de salas limpias asépticas (clase A/B) tienen la obligación de llevar capuchas, máscaras y gafas para salas limpias, y a menudo sufren problemas de incomodidad, calor, y en ocasiones también se les empañan las gafas. Durante la búsqueda de una solución más práctica, el director de Productos de Sala limpia de VWR descubrió a THI como socio potencial para el desarrollo de nuevos productos.
THI es un fabricante austriaco con gran experiencia en la fabricación de cascos quirúrgicos. VWR y THI han estado trabajando juntos y han desarrollado un nuevo sistema de casco ventilado basado en el casco quirúrgico original, pero diseñado específicamente para el personal de las salas limpias de fabricación del grado A/B según las BPF de la UE.
THI se ha adaptado exitosamente a los requisitos de la industria en cuanto a comodidad, transpirabilidad, capacidad de filtración, liberación de partículas, ruido y visión panorámica. El resultado es el casco ViVi-CR, una solución única del mercado.
- ViVi-CR crea una barrera física entre el usuario y su entorno para reducir así la transferencia de partículas, a la vez que proporciona al operario un clima cómodo dentro de la capucha gracias al intercambio activo de aire.
- El sistema ViVi-CR cubre toda la cabeza y todo el rostro, a diferencia de las máscaras faciales que es posible que dejen espacio para el escape de aire y que las gafas no cubran toda la piel facial. Las elevadas tasas de flujo de aire del ViVi-CR descartan cualquier problema de empañamiento, a la vez que el bajo ruido operativo permite la comunicación entre los compañeros.
- Con el ajuste de la velocidad de los ventiladores controlados por gestos, los usuarios pueden mantener sus manos en el trabajo y simplemente asentir con la cabeza para modificar la velocidad de los ventiladores internos. De modo alternativo, en el modo automático, la tecnología de detección del movimiento reconoce los niveles de actividad física, ajustando automáticamente la velocidad de los ventiladores.
- Desde su lanzamiento en 2019, ViVi-CR ha ganado el «Premio a la Innovación» del congreso ContaminExpo de 2019, celebrado en París, y el premio «Muy recomendado» de la exposición Cleanroom Technology celebrada en el RU.
ViVi-CR: el nuevo sistema de casco y capucha ventilado, estéril para salas limpias asépticas del grado A/B, disponible únicamente a través de VWR.
Descubra el futuro de la fabricación de grado aséptico A/B
Experimente la excelente combinación del sistema de capucha ViVi-CR y la ropa DuPont Tyvek® IsoClean® para conseguir una protección, tanto del personal como del producto, inmejorable.
Vídeo con las instrucciones de uso
Procedimientos para colocarse y quitarse la ropa Tyvek® IsoClean® y del sistema de capucha ViVi_CR