NeutraKlean: nuevo detergente estéril listo para usar de Contec
Mantenga la limpieza en las salas limpias de grado A y B con este nuevo detergente estéril
- Suave sobre superficies: formulación de pH neutro y bajo nivel de residuos
- Suave con las personas y el medio ambiente: sin clasificación de riesgo del SGA
- Fácil de usar: bolsas de corte sencillo, no requiere dilución adicional, disponible en pulverizador de 1 l o envase de 5 l
- Formulado con agua purificada (Ph. Eur.)
- Radiación gamma validada, mínimo 25 kGy
- Vida útil de 2 años sin abrir, con un período de validez de uso de 6 meses para la botella de 1 l con bolsa
Descripción | Unidades | Referencia | Precio | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|
Pulverizador estéril NeutraKlean | 6x 1 l | 141-1305E | |||
Recipiente estéril NeutraKlean | 2x 5 l | 141-1306E |