Guantes de nitrilo VWR Collection para salas limpias
¡NOVEDAD!
Cambie sus guantes de sala limpia de látex por unos de nitrilo gracias al nuevo producto de VWR Collection.
- Gran resistencia a la tensión y a la permeación de una gran variedad de disolventes, ácidos y bases.
- Doble embalaje en bolsas de sala limpia de polietileno selladas (100 unidades/bolsa); 10 bolsas por caja). Guantes estériles embalados individualmente (50 pares por bolsa, 4 bolsas por caja)
- Extraíbles medidos según IEST-RP-CC005.3
- Versión esterilizada: nivel de endotoxinas <20 UE/guante
- Cumple con la directiva de PPE (89/686/EEC) y EN 374
- No contienen látex natural