Guía de selección de racores
El mundo de los suministros biológicos está lleno de opciones. Y esas elecciones no dependen simplemente de las preferencias personales: cada pieza debe encajar entre sí como un ecosistema perfecto para que el equipo de laboratorio funcione correctamente.
En Masterflex, nuestro interés reside en facilitar este proceso. Esta guía de empalmes le ayudará a encontrar el tipo correcto de empalme para su sistema.
Cómo elegir los empalmes correctos
Una vez haya elegido la bomba, el sistema de cromatografía o el equipo de fermentación adecuados, querrá establecer las conexiones adecuadas. Los empalmes incorrectos pueden causar problemas como:
- Fugas
- Restricciones de flujo no deseadas
- Costosos periodos de inactividad
La elección de los empalmes correctos permite a su equipo realizar el trabajo determinado.
Seleccione sus empalmes
-
Tipo de tubo
Los empalmes de púas funcionan mejor con tubos flexibles como silicona o PharMed®. Los racores de compresión funcionan mejor con tubos rígidos como los de PTFE o polipropileno.
-
Tipos de materiales
Los fluidos que son incompatibles con el material del empalme pueden provocar fugas o daños en el sistema. Para fluidos muy corrosivos, los racores de PTFE son los mejores. Vea nuestros Gráficos de resistencia productos químicos para comprobar la compatibilidad del material con su fluido
-
Compruebe la temperatura y las condiciones de presión
Los fluidos que son incompatibles con el material del empalme pueden provocar fugas o daños en el sistema. Para fluidos muy corrosivos, los racores de PTFE son los mejores. Vea nuestra base de datos de compatibilidad de productos químicos y materiales para comprobar la compatibilidad del material con su fluido..
Tipos de racores básicos
Los empalmes de púas se deslizan en el tubo flexible. La elasticidad de los tubos mantiene el tubo en el accesorio para instalaciones de baja presión.
Los empalmes Cam son racores de desconexión rápida para utilizar con una manguera. Conecte un acoplador hembra a un adaptador macho y cierre los brazos para una conexión segura. Capaces de resistir aplicaciones de alta presión.
Los empalmes de cromatografía son un tipo de racores de compresión diseñados para la HPLC y otras aplicaciones de alta presión. Estos racores superan presiones tan elevadas como las de 1000 psi.
Los empalmes de compresión tienen una tuerca que comprime los tubos rígidos contra el cuerpo del racor para aplicaciones de alta presión.
Los empalmes Luer están diseñados para trabajar con microtubing y jeringas tipo luer. Los extremos de conexión de tamaño estándar permiten que los racores Luer, las válvulas y los colectores sean completamente intercambiables para instalaciones seguras.
Los empalmes de tubería tienen roscas con tamaños NPT (rosca de tubería cónica nacional), UNF (rosca fina unificada) o BSP (tubería estándar británica) para conexiones de tubería permanentes de alta presión.
Los empalmes de desconexión rápida le permiten establecer y romper conexiones de tubería sin separar la tubería de la conexión. Están disponibles en los modelos con púas, tubería, compresión, y conexiones John Guest®.
Los empalmes sanitarios están diseñados para conexiones de tubos libres de contaminación. La mayoría de estos racores autoclavables cumplen con los requisitos de la FDA y USDA y los estándares sanitarios de 3A.
Tamaños de tubería roscada
Originalmente, las tuberías venían especificadas con un diámetro exterior (DE) y un grosor de pared estandarizados, de modo que el tamaño nominal de la tubería equivaliese aproximadamente al diámetro interior (DI). Como esta relación entre el DE, el grosor de pared y el tamaño nominal de la tubería ya no es válida, las escalas en pulgadas de la NPT (rosca de tubería cónica nacional) y UNF (rosca fina unificada) son diferentes de la escala en pulgadas del estándar inglés.
También se ofrecen racores para BSP (tubería estándar británica) para conectar sistemas que utilizan ambas configuraciones de rosca: NPT y BSP. Vea la tabla a continuación para comparar estos dos estilos de rosca.
Talla | Hilos por pulgada | |
NPT | BSP | |
1/8" | 27 | 28 |
1/4" | 18 | 19 |
3/8" | 18 | 19 |
1/2" | 14 | 14 |
3/4" | 14 | 14 |
Certificados de conformidad
Busque el «icono de certificación» en estas secciones para identificar fácilmente si hay disponible un certificado de conformidad del racor. Nuestros equipos de servicio de atención al cliente pueden facilitarle un certificado de conformidad de la resina o elastómero para muchos de nuestros racores, tubos y juntas. Usted puede solicitar esta documentación GRATUITA en el momento de realizar la compra marcando la opción «conformidad» para un artículo específico.
Lista de certificados de su empresa:
- Número de pedido
- Ref. del pedido
- Número de catálogo
- Formulación/compuesto
- Número de lote (si es aplicable)
- País de origen
Los certificados también incluyen las regulaciones y agencias con las que el empalme, la tubería o la junta está en conformidad, lo que incluyen:
- FDA
- USP
- USDA
- National Formulary
- NSF International
- GMP
- 3A
Siga nuestra guía de empalmes
El abastecimiento de piezas compatibles puede resultar difícil; es una parte importante del proceso de construcción del laboratorio que puede salir mal fácilmente si se compran piezas incompatibles. Facilitamos la compra de los empalmes adecuados. Nuestra guía de empalmes le ayudará a encontrar justo lo que necesita.