Ismatec: guía de selección de tubos
Seleccione sus tubos
Para completar su sistema de bombeo Ismatec, pida tubos codificados por color de dos o tres paradas o tubos nominales. Hay disponible una selección de materiales y tamaños, así como tubos de extensión.
Tipos de tubo
Tubos de dos paradas
Utilice los tubos de dos parados en cartuchos de tamaño estándar y juegos de lecho para tubos. Elija de entre las siete fórmulas de material de tubos a continuación. Los tubos de extensión también están disponibles. Las paradas de los tubos están codificadas por color conforme a la DI para su rápida identificación. Las paradas mantienen los tubos a la tensión óptima necesaria para que los rodillos del cabezal de la bomba ocluyan los tubos. El resultado es un bombeo fiable y tasas de flujo repetibles.
Tubos de tres paradas
Utilice los tubos de tres paradas en minicartuchos. Elija de entre las siete fórmulas de material de tubos a continuación. Los tubos de extensión también están disponibles. Las paradas de los tubos, codificadas por color en función del DI del tubo, mantienen los tubos a la tensión óptima necesaria para que los rodillos del cabezal de la bomba ocluyan los tubos. El resultado es un bombeo fiable y tasas de flujo repetibles. Las tres paradas les ofrecen dos secciones de tubos para utilizar en vez de una. Cuando una sección del tubo se fatiga, el tubo dispone de una sección nueva lista para utilizarse.
Tubos nominales
Utilice tubos nominales con las bombas de parada rápida y de lecho para tubos. Elija de entre las siete fórmulas de material de tubos a continuación.
Información sobre los materiales de tubo
Material | Apariencia | Temperatura | Vida a 100 rpm | Ventajas | Aplicación |
---|---|---|---|---|---|
Tygon | Transparentes | -50 a 74°C | 300 horas | Transparente y económico | Ácidos, álcalis, fluidos viscosos |
Tygon LFL | Transparente | de -50 a 74°C | 300 horas | Grado farmacéutico. La mayor vida útil flexible de todos los Tygon | Ácidos, álcalis, fluidos viscosos, fármacos |
Silicona (curada al peróxido) | Translúcida | De -60 a 260°C | 800 horas | Excelente biocompatibilidad | Fluidos estériles |
Silicona (curada al platino) | Translúcida | De -60 a 260°C | 800 horas | Lixiviación muy baja de compuestos orgánicos | Fluidos estériles |
Neoprene | Opaco, negro | de -50 a 130°C | 1400 horas | Long life | Ácidos, álcalis, uso general |
Viton | Opaco, negro | De -20 a 205°C | 160 horas | Resiste a la mayoría de productos químicos | Ácidos, álcalis, disolventes, fluidos viscosos |
PharMed | Opaco, beige | de -50 a 130°C | 1400 horas | Grado farmacéutico | Ácidos, álcalis, fluidos estériles, fluidos viscosos |
Cómo realizar el pedido Tubos 2 y 3 paradas
Elija tubos de 2 o 3 paradas en función de los requisitos de su bomba
PASO 1
Elija el material de los tubos
PASO 2
Elija el tamaño de DI que necesita en función de la tasa de flujo y el sistema de bombeo
PASO 3
Complete su sistema con tubos de extensión. Usted puede conectar tubos con paradas y tubos de extensión con racores de púas para mangueras empalmándolos.