Guía para la selección de una bomba peristáltica Ismatec de Masterflex
Contenido
¿Por qué elegir Ismatec de Masterflex?
Elegir una bomba Ismatec de Masterflex
Elegir tubos para bombas Ismatec
Selección del sistema de bombeo y el accionamiento en función del rango de flujo
¿Por qué elegir Ismatec de Masterflex?
- Rangos de caudales bajos de hasta 0,001 ml/min
- Control de velocidad numérico, digital o programable de alta precisión
- Los tubos son la única pieza mojada
- La calidad de fabricación suiza
- La mayoría de los accionamientos tienen una garantía de 2 años
- Proveedor registrado según la ISO 9000
- Conforme a CE
Las bombas peristálticas Ismatec de Masterflex están disponibles como sistemas completos o a modo de componentes de accionamiento y cabezal de bomba aparte. Un sistema de bombeo incluye un accionamiento con un cabezal de bomba permanentemente acoplado; un accionamiento solo requiere un cabezal de bomba aparte.
Las funciones de control remoto convierten a las bombas Ismatec de Masterflex en ideales para la automatización del laboratorio. La mayoría de los accionamientos Ismatec de Masterflex ofrecen control remoto on/off, de velocidad y direccional. Es posible establecer una interfaz de ordenador con todos los accionamientos digitales, y el sistema de bombeo New Reglo ofrece conectividad wifi y control de la bomba basado en la nube.
Las gamas IPC e IP de Ismatec de los sistemas de bombeo disponen de un diseño de accionamiento planetario, en el que un engranaje central acciona todos los rodillos, lo que da como resultado una mayor precisión del caudal y una vida útil más prolongada de los tubos. Los rodillos giran al unísono para reducir la dilatación y el deslizamiento de los tubos.
Elegir una bomba Ismatec de Masterflex
El rango de flujo depende de la velocidad del accionamiento, el número de rodillos en el cabezal de la bomba y el tamaño de los tubos. Para un mayor rango de flujo, elija un cabezal de bomba con menos rodillos. Para reducir la pulsación del fluido, elija un cabezal de bomba con más rodillos.
El número de canales hace referencia al número de tubos que pueden utilizarse simultáneamente. Por ejemplo, un cabezal de bomba de cuatro canales puede alojar cuatro piezas de tubo o cuatro cartuchos. La carga de los cuatro canales con diferentes tipos o tamaños de tubo permite bombear varios fluidos o el mismo fluido a diferentes tasas de flujo.
Velocidad. Las bombas y accionamientos de velocidad fija son de uso fácil y sencillo, y aceptan una amplia variedad de tamaños de tubo para suministrar diferentes tasas de flujo.
Las bombas y accionamientos de velocidad variable pueden aceptar una entrada analógica para el control remoto on/off, de velocidad y direccional y algunas/os a través de una aplicación en la nube que utiliza MasterflexLive®. Están disponibles con pantalla numérica o digital. Los modelos digitales ofrecen una salida analógica que le permiten monitorizar la tasa de flujo y poseen una interfaz RS-232.
Elegir tubos para bombas Ismatec
Observe los iconos de información que hay en los tubos en cada página del producto para averiguar de un vistazo qué tipo de tubo debe pedir para sus bombas y cabezales de bomba. Las tasas de flujo dependerán tanto de las rpm de su accionamiento o bomba como del diámetro del tubo.
Selección del sistema de bombeo y el accionamiento en función del rango de flujo
Número de modelo |
Rango de flujo (ml/min) |
Velocidad (rpm) |
Canales |
Rodillos |
Tipo de tubos |
Bombas Reglo ICC Ismatec ® Masterflex ® |
|||||
MFLX78001-43 |
De entre 0,001 y 35 |
35 |
2 |
8 |
3 paradas |
MFLX78001-45 |
De entre 0,001 y 35 |
35 |
8 |
3 |
3 paradas |
MFLX78001-47 |
De entre 0,001 y 35 |
35 |
8 |
4 |
3 paradas |
MFLX78001-49 |
De entre 0,001 y 35 |
24 |
12 |
4 |
3 paradas |
MFLX78001-58 |
De entre 0,001 y 35 |
43 |
6 |
2 |
3 paradas |
MFLX78001-60 |
De entre 0,001 y 35 |
35 |
8 |
2 |
3 paradas |
MFLX78001-62 |
De entre 0,001 y 35 |
24 |
12 |
2 |
3 paradas |
MFLX78001-68 |
De entre 0,001 y 35 |
43 |
6 |
3 |
3 paradas |
MFLX78001-70 |
De entre 0,001 y 35 |
35 |
8 |
3 |
3 paradas |
MFLX78001-72 |
De entre 0,001 y 35 |
24 |
12 |
3 |
3 paradas |
MFLX78001-78 |
De entre 0,001 y 35 |
43 |
6 |
4 |
3 paradas |
MFLX78001-80 |
De entre 0,001 y 35 |
35 |
8 |
4 |
3 paradas |
MFLX78001-82 |
De entre 0,001 y 35 |
24 |
12 |
4 |
3 paradas |
Bombas Reglo IPC Ismatec de Masterflex con cartuchos de oclusión ajustable |
|||||
MFLX78000-03 |
De entre 0,002 y 44 |
44 |
8 |
4 |
2 paradas |
MFLX78000-09 |
De entre 0,002 y 44 |
44 |
8 |
4 |
2 paradas |
MFLX78000-13 |
De entre 0,002 y 44 |
44 |
8 |
8 |
2 paradas |
MFLX78000-19 |
De entre 0,002 y 44 |
44 |
8 |
8 |
2 paradas |
MFLX78000-23 |
De entre 0,002 y 44 |
44 |
8 |
12 |
2 paradas |
MFLX78000-29 |
De entre 0,002 y 44 |
44 |
8 |
12 |
2 paradas |
MFLX78000-33 |
De entre 0,002 y 44 |
44 |
8 |
16 |
2 paradas |
MFLX78000-39 |
De entre 0,002 y 44 |
44 |
8 |
16 |
2 paradas |
MFLX78000-43 |
De entre 0,002 y 44 |
44 |
8 |
24 |
2 paradas |
MFLX78000-49 |
Entre 0,002 y 44 |
44 |
8 |
24 |
2 paradas |
Bomba Reglo IPC Ismatec de Masterflex con cartuchos Click-N'-Go® |
|||||
MFLX78001-02 |
De entre 0,002 y 44 |
44 |
8 |
4 |
2 paradas |
MFLX78001-08 |
De entre 0,002 y 44 |
44 |
8 |
4 |
2 paradas |
MFLX78001-12 |
De entre 0,002 y 44 |
44 |
8 |
8 |
2 paradas |
MFLX78001-18 |
De entre 0,002 y 44 |
44 |
8 |
8 |
2 paradas |
MFLX78001-22 |
De entre 0,002 y 44 |
44 |
8 |
12 |
2 paradas |
MFLX78001-28 |
De entre 0,002 y 44 |
44 |
8 |
12 |
2 paradas |
MFLX78001-32 |
De entre 0,002 y 44 |
44 |
8 |
16 |
2 paradas |
MFLX78001-38 |
De entre 0,002 y 44 |
44 |
8 |
16 |
2 paradas |
MFLX78001-42 |
De entre 0,002 y 44 |
44 |
8 |
24 |
2 paradas |
MFLX78001-48 |
De entre 0,002 y 44 |
44 |
8 |
24 |
2 paradas |
Bombas Reglo IPC-N Ismatec de Masterflex con cartuchos de oclusión ajustable |
|||||
MFLX78000-11 |
De entre 0,0004 y 11 |
11 |
8 |
8 |
2 paradas |
MFLX78000-17 |
De entre 0,0004 y 11 |
11 |
8 |
8 |
2 paradas |
MFLX78000-31 |
De entre 0,0004 y 11 |
11 |
8 |
16 |
2 paradas |
MFLX78000-37 |
De entre 0,0004 y 11 |
11 |
8 |
16 |
2 paradas |
MFLX78000-41 |
De entre 0,0004 y 11 |
11 |
8 |
24 |
2 paradas |
MFLX78000-47 |
De entre 0,0004 y 11 |
11 |
8 |
24 |
2 paradas |
Bombas Reglo IPC-N Ismatec de Masterflex con cartuchos Click-N'-Go |
|||||
MFLX78001-00 |
De entre 0,0004 y 11 |
11 |
8 |
4 |
2 paradas |
MFLX78001-06 |
De entre 0,0004 y 11 |
11 |
8 |
4 |
2 paradas |
MFLX78001-10 |
De entre 0,0004 y 11 |
11 |
8 |
8 |
2 paradas |
MFLX78001-16 |
De entre 0,0004 y 11 |
11 |
8 |
8 |
2 paradas |
MFLX78001-20 |
De entre 0,0004 y 11 |
11 |
8 |
12 |
2 paradas |
MFLX78001-26 |
De entre 0,0004 y 11 |
11 |
8 |
12 |
2 paradas |
MFLX78001-30 |
De entre 0,0004 y 11 |
11 |
8 |
16 |
2 paradas |
MFLX78001-36 |
De entre 0,0004 y 11 |
11 |
8 |
16 |
2 paradas |
MFLX78001-40 |
De entre 0,0004 y 11 |
11 |
8 |
24 |
2 paradas |
MFLX78001-46 |
De entre 0,0004 y 11 |
11 |
8 |
24 |
2 paradas |
Bombas Reglo IP Ismatec de Masterflex con cartuchos de oclusión ajustable |
|||||
MFLX78010-03 |
De entre 0,002 y 44 |
44 |
8 |
4 |
2 paradas |
MFLX78010-09 |
De entre 0,002 y 44 |
44 |
8 |
4 |
2 paradas |
MFLX78010-13 |
De entre 0,002 y 44 |
44 |
8 |
8 |
2 paradas |
MFLX78010-19 |
De entre 0,002 y 44 |
44 |
8 |
8 |
2 paradas |
MFLX78010-23 |
De entre 0,002 y 44 |
44 |
8 |
12 |
2 paradas |
MFLX78010-29 |
De entre 0,002 y 44 |
44 |
8 |
12 |
2 paradas |
MFLX78010-33 |
De entre 0,002 y 44 |
44 |
8 |
16 |
2 paradas |
MFLX78010-39 |
De entre 0,002 y 44 |
44 |
8 |
16 |
2 paradas |
MFLX78010-43 |
De entre 0,002 y 44 |
44 |
8 |
24 |
2 paradas |
MFLX78010-49 |
De entre 0,002 y 44 |
44 |
8 |
24 |
2 paradas |
MFLX78010-53 |
De entre 0,002 y 44 |
44 |
8 |
24 |
2 paradas |
MFLX78010-59 |
De entre 0,002 y 44 |
44 |
8 |
24 |
2 paradas |
Bombas Reglo IP Ismatec de Masterflex con cartuchos Click-N'-Go |
|||||
MFLX78011-03 |
De entre 0,002 y 44 |
44 |
4 |
4 |
2 paradas |
MFLX78011-09 |
De entre 0,002 y 44 |
44 |
4 |
4 |
2 paradas |
MFLX78011-13 |
De entre 0,002 y 44 |
44 |
4 |
8 |
2 paradas |
MFLX78011-19 |
De entre 0,002 y 44 |
44 |
4 |
8 |
2 paradas |
MFLX78011-23 |
De entre 0,002 y 44 |
44 |
4 |
12 |
2 paradas |
MFLX78011-29 |
De entre 0,002 y 44 |
44 |
4 |
12 |
2 paradas |
MFLX78011-33 |
De entre 0,002 y 44 |
44 |
4 |
16 |
2 paradas |
MFLX78011-39 |
De entre 0,002 y 44 |
44 |
4 |
16 |
2 paradas |
MFLX78011-43 |
De entre 0,002 y 44 |
44 |
4 |
24 |
2 paradas |
MFLX78011-49 |
De entre 0,002 y 44 |
44 |
4 |
24 |
2 paradas |
Bombas Reglo IP-N Ismatec de Masterflex con cartuchos de oclusión ajustable |
|||||
MFLX78010-11 |
De entre 0,0004 y 11 |
11 |
8 |
8 |
2 paradas |
MFLX78010-17 |
De entre 0,0004 y 11 |
11 |
8 |
8 |
2 paradas |
MFLX78010-27 |
De entre 0,0004 y 11 |
11 |
8 |
12 |
2 paradas |
MFLX78010-41 |
De entre 0,0004 y 11 |
11 |
8 |
24 |
2 paradas |
MFLX78010-47 |
De entre 0,0004 y 11 |
11 |
8 |
24 |
2 paradas |
Bombas Reglo IP-N Ismatec de Masterflex con cartuchos Click-N'-Go |
|||||
MFLX78011-01 |
De entre 0,0004 y 11 |
11 |
4 |
4 |
2 paradas |
MFLX78011-07 |
De entre 0,0004 y 11 |
11 |
4 |
4 |
2 paradas |
MFLX78011-11 |
De entre 0,0004 y 11 |
11 |
4 |
8 |
2 paradas |
MFLX78011-17 |
De entre 0,0004 y 11 |
11 |
4 |
8 |
2 paradas |
MFLX78011-21 |
De entre 0,0004 y 11 |
11 |
4 |
12 |
2 paradas |
MFLX78011-27 |
De entre 0,0004 y 11 |
11 |
4 |
12 |
2 paradas |
MFLX78011-41 |
De entre 0,0004 y 11 |
11 |
4 |
24 |
2 paradas |
MFLX78011-47 |
De entre 0,0004 y 11 |
11 |
4 |
24 |
2 paradas |
Bomba monocanal MiniFlex® Ismatec de Masterflex |
|||||
MFLX78018-40 |
De entre 0,004 y 365 |
350 |
1 |
N/D |
L/S 13, 14, 16, 25 |
Bomba de doble canal Miniflex Ismatec de Masterflex |
|||||
MFLX78018-42 |
De entre 0,004 y 190 |
350 |
1 |
N/D |
L/S 13, 14, 16 |