Datos técnicos y directrices de selección de la vida útil de los tubos
Directrices de selección
El rendimiento de la vida útil de los tubos es solo uno de los muchos factores presentes en sus aplicaciones de bombeo. Estas útiles tablas de referencia le ayudarán a seleccionar tubos para su aplicación de bombeo.
La vida útil de los tubos se muestra en horas a varias velocidades del motor mientras se bombea agua continuamente a 21° C (70 ° F) y 0 bar (psig). Los datos de vida útil de Masterflex® se calculan desde el momento hasta el fallo o la reducción al 50% de caudal, según lo que ocurra primero.
En general:
- Los materiales de tubería Norprene® y PharMed® ofrecen la mejor vida útil de la tubería en todas las aplicaciones donde el fluido que se bombea es químicamente compatible.
- Los tubos de precisión de alto rendimiento tienen una vida útil de los tubos del 20 a 30% mayor que los tubos de precisión.
- Norprene y PharMed de alta presión ofrecen la mejor vida útil en aplicaciones de presión.
- Los tubos de silicona curados con peróxido ofrecen hasta un 40% más de vida útil. Los tubos de silicona curados con platino ofrecen una mejor biocompatibilidad y menos extraíbles. Los tubos de silicona curados con platino Biopharm Plus duran hasta cinco veces más que otros tubos de silicona con platino.
Otros factores a considerar al determinar el mejor tubo para su aplicación incluyen:
- Compatibilidad con fluidos
- Temperatura del fluido
- Presión del sistema
- Rpm del motor
- Claridad de los tubos
- Ciclo de trabajo
- Períodos de mantenimiento
- Pureza de los tubos
- Viscosidad
Una vez seleccionado el tubo:
- Pruébelo en su aplicación.
- Supervise la vida útil de los tubos en el ciclo de trabajo, busque signos de fatiga en los tubos (por ejemplo, pequeñas fugas en el orificio del pasador, abrasión, etc.)
- Configure el programa de mantenimiento para anticipar fallos en los tubos.
Controle el tiempo que el tubo está en la bomba. Avanza de 8 a 12 pulgadas diariamente, semanalmente, mensualmente o trimestralmente, dependiendo de su experiencia con su programa de mantenimiento.
Parámetros de prueba
Estos gráficos indican la vida media de los tubos Masterflex® utilizados en nuestros cabezales de bomba de estilo estándar. La vida útil de la tubería se muestra en horas a varias velocidades del motor mientras se bombea agua continuamente a 21° C (70 ° F) y 0 bar (0 psig). Estos datos se han recopilado tras años de pruebas de bombas peristálticas Masterflex. Los datos de vida útil de Masterflex se calculan desde el momento hasta el fallo o la reducción al 50% de caudal, según lo que ocurra primero.
Estos gráficos se utilizan mejor como una comparación general solamente. No se garantiza la consecución de los resultados mostrados. En general, la vida útil de todos los tipos de tubos se ve afectada negativamente por la temperatura, las rpm del motor de la bomba, la compatibilidad química y la presión.