Guía de selección de tubos para fluidos viscosos
Select tubing size based on flow rate and viscosity
Cómo utilizar este gráfico
Ejemplo:
usted tiene un fluido de 800 centipoise que desea bombear a 150 ml/min. Busque 150 ml/min en el eje «tasa de flujo» del gráfico superior y busque 800 centipoise en el eje «viscosidad». Siga los dos puntos hasta que se encuentren. El gráfico muestra que los tubos L/S® 35 y L/S® 36 producirán la tasa de flujo deseada. Estos tamaños de tubo también funcionarán para todas las viscosidades y tasas de flujo inferiores.
A tener en cuenta:
todos los datos de prueba sobre viscosidad se han obtenido utilizando materiales firmes para tubos, como el Neoprene®, PharMed®, Viton®, y Tygon® dado que estas fórmulas tienen el mejor rendimiento en aplicaciones de viscosidad elevada. Las pruebas se realizaron con fluidos a 21°C (0°F) y 0 bar (0 psig) de contrapresión. Se hace el mejor uso del gráfico si se utiliza meramente como una guía general y este no garantiza que logrará los resultados que se indican.
  • Tubos para bombas de Masterflex
  • Soluciones de bombeo OEM