Mopas de flecos para suelos
Las mopas de flecos para suelos diseñadas para la absorbencia y limpieza están disponibles en poliéster, microfibras, policelulosa y otros materiales de mopa que no desprenden pelusas.
Mopa de flecos de microfibras M-Zone™ MegaSorb™
La mopa de alta absorbencia combina la limpieza eficiente de las microfibras con la facilidad de uso de una mopa de flecos enlazados. Los flecos tupidos se componen de filamentos de poliéster y nilón y han sido diseñados para recoger tanto líquidos como partículas minúsculas, y además desprenden poca pelusa, por lo que son aptos para entornos controlados.
Mopa de flecos NovaSorb™ PolyCellulose™
Una mopa de flecos de hilos planos económica, muy absorbente y ligera que es ideal para un solo uso. Posee una mezcla de material desechable de poliéster/celulosa que supera las prestaciones de las mopas de algodón y rayón.
Mopa de flecos de tejido tubular de poliéster NovaKnit™
Una mopa de flecos de tejido tubular absorbente para limpiar y desinfectar en entornos controlados y críticos. La construcción robusta y los extremos enlazados previenen el desprendimiento de pelusas, incluso después de múltiples lavados.
Mopa de flecos retorcidos de celulosa de poliéster PharmaPly™
Una mopa de flecos de hilos retorcidos ligera e ideal para cubrir grandes superficies de forma rápida y eficiente con alta absorbencia. Esta mezcla de poliéster/celulosa convierte a la mopa en una opción económica para entornos controlados.